Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RPS6KB1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RPS6KB1
          Gene Name:
          ribosomal protein S6 kinase B1
          Gene Aliases:
          PS6K, S6K, S6K-beta-1, S6K1, STK14A, p70 S6KA, p70(S6K)-alpha, p70-S6K, p70-alpha
          Chromosome Location:
          Chr.17: 59893046 - 59950426 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463642
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s12283
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RPS6KB1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001272043.1 NP_001258972.1 3, 4 459
          NM_001272044.1 NP_001258973.1 4, 5 588
          NM_001272060.1 NP_001258989.1 3, 4 459
          NM_003161.3 NP_003152.1 3, 4 459
          XM_011525101.2 XP_011523403.1 3, 4 454
          XM_011525102.2 XP_011523404.1 3, 4 454
          XM_011525103.2 XP_011523405.1 4, 5 508
          XM_017024929.1 XP_016880418.1 4, 5 517
          XM_017024930.1 XP_016880419.1 3, 4 418
          XM_017024931.1 XP_016880420.1 3, 4 379
          XM_017024932.1 XP_016880421.1 3, 4 379
          XM_017024933.1 XP_016880422.1 3, 4 374
          GenBank mRNA AK293247.1 - 3, 4 407
          AK297147.1 - 4, 5 395
          AK312875.1 - 3, 4 365
          BC036033.1 - 3, 4 419
          BC053365.1 - 3, 4 361 6142009
          BP359158.1 - 3, 4 459
          M60724.1 - 3, 4 347

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031985, XM_008768121, XM_008768120, XM_006247111, M58340, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_028259, NM_001114334, BC038491, BC071244, AK032724, and others.

          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00177357_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          behavioral fear response
          skeletal muscle contraction
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          signal transduction
          germ cell development
          aging
          response to nutrient
          long-term memory
          response to heat
          response to wounding
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          response to glucose
          skeletal muscle atrophy
          response to electrical stimulus involved in regulation of muscle adaptation
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          cell migration
          TOR signaling
          response to lipopolysaccharide
          response to insulin
          cellular response to hormone stimulus
          response to testosterone
          response to glucagon
          response to tumor necrosis factor
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          response to leucine
          protein kinase B signaling
          response to ethanol
          positive regulation of translation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of translational initiation
          regulation of glucose import
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of skeletal muscle tissue growth
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          response to glucocorticoid
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to organic cyclic compound
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein kinase activity
          ribosomal protein S6 kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          PDZ domain binding
          peptide binding
          identical protein binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9jwpf:80/100.66.76.134:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0