Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RPS6KB1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RPS6KB1
          Gene Name:
          ribosomal protein S6 kinase B1
          Gene Aliases:
          PS6K, S6K, S6K-beta-1, S6K1, STK14A, p70 S6KA, p70(S6K)-alpha, p70-S6K, p70-alpha
          Chromosome Location:
          Chr.17: 59893046 - 59950426 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463642
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s12284
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RPS6KB1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001272042.1 NP_001258971.1 7 790
          NM_001272043.1 NP_001258972.1 8 859
          NM_001272044.1 NP_001258973.1 9 988
          NM_001272060.1 NP_001258989.1 8 859
          NM_003161.3 NP_003152.1 8 859
          XM_011525101.2 XP_011523403.1 8 854
          XM_011525102.2 XP_011523404.1 8 854
          XM_011525103.2 XP_011523405.1 10 983
          XM_017024929.1 XP_016880418.1 9 917
          XM_017024930.1 XP_016880419.1 9 893
          XM_017024931.1 XP_016880420.1 10 1107
          XM_017024932.1 XP_016880421.1 9 1032
          XM_017024933.1 XP_016880422.1 9 1027
          GenBank mRNA AK293247.1 - 8 807
          AK297147.1 - 9 795
          AK300202.1 - 7 706
          AK312875.1 - 8 765
          BC036033.1 - 9 1091
          BC053365.1 - 8 761 6142009
          M60724.1 - 8 747

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031985, XM_008768121, XM_008768120, XM_006247111, M58340, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001114334, BC038491, AK135716, AK012045, AK032724, and others.

          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00177357_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          behavioral fear response
          skeletal muscle contraction
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          signal transduction
          germ cell development
          aging
          response to nutrient
          long-term memory
          response to heat
          response to wounding
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          response to glucose
          skeletal muscle atrophy
          response to electrical stimulus involved in regulation of muscle adaptation
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          cell migration
          TOR signaling
          response to lipopolysaccharide
          response to insulin
          cellular response to hormone stimulus
          response to testosterone
          response to glucagon
          response to tumor necrosis factor
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          response to leucine
          protein kinase B signaling
          response to ethanol
          positive regulation of translation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of translational initiation
          regulation of glucose import
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          positive regulation of skeletal muscle tissue growth
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          response to glucocorticoid
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to organic cyclic compound
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein kinase activity
          ribosomal protein S6 kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          PDZ domain binding
          peptide binding
          identical protein binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0