Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SOX4 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SOX4
Gene Name:
SRY-box 4
Gene Aliases:
EVI16
Chromosome Location:
Chr.6: 21593741 - 21598619 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.643910
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s13301
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SOX4
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_003107.2
NP_003098.1
1
1116
GenBank mRNA
BC072668.1
-
2
936
6584346
X65661.1
-
1
115
X70683.1
-
1
672
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
HMG box transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
skeletal system development
neural tube formation
pro-B cell differentiation
mitral valve morphogenesis
cardiac ventricle formation
cardiac right ventricle morphogenesis
atrial septum primum morphogenesis
noradrenergic neuron differentiation
regulation of transcription, DNA-templated
transcription from RNA polymerase II promoter
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
heart development
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
glial cell proliferation
spinal cord development
spinal cord motor neuron differentiation
glial cell development
positive regulation of Wnt signaling pathway
T cell differentiation
endocrine pancreas development
negative regulation of protein ubiquitination
regulation of protein stability
positive regulation of insulin secretion
somatic stem cell population maintenance
ascending aorta morphogenesis
glucose homeostasis
DNA damage response, detection of DNA damage
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of translation
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of protein export from nucleus
sympathetic nervous system development
protein stabilization
canonical Wnt signaling pathway
limb bud formation
ventricular septum morphogenesis
negative regulation of cell death
neuroepithelial cell differentiation
kidney morphogenesis
cellular response to glucose stimulus
positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of N-terminal peptidyl-lysine acetylation
transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
core promoter sequence-specific DNA binding
nucleic acid binding transcription factor activity
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
RNA polymerase II transcription coactivator activity
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ncw7l:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0