Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other TCF7L2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
TCF7L2
Gene Name:
transcription factor 7 like 2
Gene Aliases:
TCF-4, TCF4
Chromosome Location:
Chr.10: 112950219 - 113167678 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.593995
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s13882
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: TCF7L2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001146274.1
NP_001139746.1
8
1308
NM_001146283.1
NP_001139755.1
8
1380
NM_001146284.1
NP_001139756.1
7
1227
NM_001146285.1
NP_001139757.1
7
1239
NM_001146286.1
NP_001139758.1
7
1239
NM_001198525.1
NP_001185454.1
7
1239
NM_001198526.1
NP_001185455.1
7
1239
NM_001198527.1
NP_001185456.1
7
1227
NM_001198528.1
NP_001185457.1
7
1239
NM_001198529.1
NP_001185458.1
7
1239
NM_001198530.1
NP_001185459.1
6
1137
NM_001198531.1
NP_001185460.1
8
1308
NM_030756.4
NP_110383.2
7
1239
XM_005270071.1
XP_005270128.1
9
1483
XM_005270075.1
XP_005270132.1
9
1483
XM_005270077.1
XP_005270134.1
9
1483
XM_005270078.1
XP_005270135.1
9
1483
XM_005270079.1
XP_005270136.1
9
1483
XM_005270080.1
XP_005270137.1
8
1414
XM_005270084.1
XP_005270141.1
8
1339
XM_005270085.1
XP_005270142.1
8
1339
XM_005270086.1
XP_005270143.1
7
1270
XM_005270088.1
XP_005270145.1
7
1258
XM_005270089.1
XP_005270146.1
7
1270
XM_005270091.2
XP_005270148.1
9
1483
XM_005270092.1
XP_005270149.1
9
1483
XM_005270093.2
XP_005270150.1
9
1483
XM_005270094.2
XP_005270151.1
9
1480
XM_005270095.1
XP_005270152.1
9
1483
XM_005270096.2
XP_005270153.1
8
1339
XM_005270100.1
XP_005270157.1
8
1339
XM_005270101.2
XP_005270158.1
7
1270
XM_005270102.1
XP_005270159.1
8
1327
XM_005270103.1
XP_005270160.1
7
1270
XM_005270104.1
XP_005270161.1
7
1258
XM_011540109.1
XP_011538411.1
9
1483
XM_011540110.1
XP_011538412.1
8
1402
XM_011540111.1
XP_011538413.1
7
1270
XM_011540113.2
XP_011538415.1
9
1483
XM_011540116.1
XP_011538418.1
9
1483
XM_017016584.1
XP_016872073.1
9
1480
XM_017016585.1
XP_016872074.1
9
1471
XM_017016586.1
XP_016872075.1
9
1483
XM_017016587.1
XP_016872076.1
9
1471
XM_017016588.1
XP_016872077.1
8
1414
XM_017016589.1
XP_016872078.1
9
1483
XM_017016590.1
XP_016872079.1
8
1339
XM_017016591.1
XP_016872080.1
8
1327
XM_017016592.1
XP_016872081.1
8
1339
XM_017016593.1
XP_016872082.1
8
1339
XM_017016594.1
XP_016872083.1
7
1270
XM_017016595.1
XP_016872084.1
9
1483
XM_017016596.1
XP_016872085.1
8
1327
GenBank mRNA
AB440195.1
-
8
801
AB451266.1
-
7
732
AK225809.1
-
7
1243
AK296305.1
-
4
604
AK299295.1
-
7
769
AK301483.1
-
5
513
AK303684.1
-
4
321
AK315243.1
-
8
1046
AK316111.1
-
4
317
BC032656.1
-
7
816
5533185
BX648364.1
-
8
676
CR536574.1
-
7
732
FJ010164.1
-
6
627
FJ010165.1
-
7
759
FJ010166.1
-
7
825
FJ010167.1
-
7
825
FJ010168.1
-
7
817
FJ010169.1
-
7
829
FJ010170.1
-
7
825
FJ010171.1
-
6
667
FJ010172.1
-
7
829
FJ010173.1
-
6
627
FJ010174.1
-
7
1187
HM352838.1
-
7
732
HM352839.1
-
7
732
HM352840.1
-
8
789
HM352841.1
-
8
801
HM352842.1
-
7
732
HM352843.1
-
7
720
HM352844.1
-
8
801
HM352845.1
-
8
846
HM352846.1
-
8
801
HM352847.1
-
7
732
HM352848.1
-
7
732
HM352849.1
-
7
732
HM352850.1
-
8
801
HM352851.1
-
8
801
Y11306.2
-
7
1039
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
blood vessel development
transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
cell cycle arrest
Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
cell proliferation
response to glucose
positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process
pancreas development
positive regulation of insulin secretion
positive regulation of protein binding
regulation of hormone metabolic process
glucose homeostasis
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
maintenance of DNA repeat elements
canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
fat cell differentiation
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of protein export from nucleus
myoblast fate commitment
regulation of smooth muscle cell proliferation
positive regulation of protein kinase B signaling
canonical Wnt signaling pathway
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
beta-catenin-TCF complex assembly
negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II repressing transcription factor binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
beta-catenin binding
transcription factor binding
protein kinase binding
nuclear hormone receptor binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
gamma-catenin binding
armadillo repeat domain binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-mt7zw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0