Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other UCHL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          UCHL1
          Gene Name:
          ubiquitin C-terminal hydrolase L1
          Gene Aliases:
          HEL-117, HEL-S-53, NDGOA, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, Uch-L1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 41256881 - 41268429 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.518731
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s14616
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 562.00
          Your Price
          Online offer: 533.65
          533.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: UCHL1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004181.4 NP_004172.2 4 325
          GenBank mRNA AB209038.1 - 1 3715
          AK054579.1 - 3 760
          AK315368.1 - 4 274
          BC000332.2 - 4 294 2822541
          BC005117.1 - 4 253 2823559
          BC006305.2 - 4 265 4106766
          BC018838.2 - 4 294
          BP202166.1 - 4 325
          FJ224355.1 - 4 294
          GQ472201.1 - 4 265
          X04741.1 - 4 227

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00188233_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to ischemia
          axon target recognition
          adult walking behavior
          cell proliferation
          regulation of macroautophagy
          protein deubiquitination
          sensory perception of pain
          axonal transport of mitochondrion
          eating behavior
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of MAP kinase activity
          muscle fiber development
          neuromuscular process
          cysteine-type endopeptidase activity
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          protein binding
          omega peptidase activity
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          alpha-2A adrenergic receptor binding
          ubiquitin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-2k58s:80/100.66.76.192:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0