Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          APP
          Gene Name:
          amyloid beta precursor protein
          Gene Aliases:
          AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2
          Chromosome Location:
          Chr.21: 25880550 - 26171128 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.434980
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s1500
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: APP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000484.3 NP_000475.1 14 1959
          NM_001136016.3 NP_001129488.1 13 1883
          NM_001136129.2 NP_001129601.1 11 1566
          NM_001136130.2 NP_001129602.1 13 1791
          NM_001136131.2 NP_001129603.1 12 1621
          NM_001204301.1 NP_001191230.1 14 1959
          NM_001204302.1 NP_001191231.1 13 1902
          NM_001204303.1 NP_001191232.1 12 1734
          NM_201413.2 NP_958816.1 13 1902
          NM_201414.2 NP_958817.1 12 1734
          GenBank mRNA A02759.1 - 12 1680
          AF282245.1 - 11 1493
          AK294534.1 - 13 1738
          AK295373.1 - 4 459
          AK295621.1 - 13 1844
          AK296229.1 - 12 1621
          AK297229.1 - 10 1097
          AK297412.1 - 11 1463
          AK298861.1 - 11 1636
          AK312326.1 - 14 1824
          BC065529.1 - 13 1833 6152423
          M16765.1 - 7 694
          M18734.1 - 3 242
          X06989.1 - 13 1826
          Y00264.1 - 12 1681

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00169098_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to yeast
          suckling behavior
          platelet degranulation
          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          protein phosphorylation
          cellular copper ion homeostasis
          endocytosis
          response to oxidative stress
          cell adhesion
          regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          Notch signaling pathway
          axonogenesis
          mating behavior
          locomotory behavior
          axo-dendritic transport
          cholesterol metabolic process
          adult locomotory behavior
          visual learning
          cellular process
          response to lead ion
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of peptidase activity
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          axon midline choice point recognition
          neuron remodeling
          dendrite development
          antibacterial humoral response
          antifungal humoral response
          extracellular matrix organization
          forebrain development
          neuron projection development
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of protein binding
          cellular protein metabolic process
          innate immune response
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          collateral sprouting in absence of injury
          regulation of synapse structure or activity
          defense response to Gram-negative bacterium
          defense response to Gram-positive bacterium
          neuromuscular process controlling balance
          synaptic growth at neuromuscular junction
          neuron apoptotic process
          smooth endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          cellular response to cAMP
          cellular response to norepinephrine stimulus
          amyloid fibril formation
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          DNA binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          receptor binding
          protein binding
          heparin binding
          peptidase activator activity
          enzyme binding
          identical protein binding
          transition metal ion binding
          PTB domain binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Histone deacetylase inhibitor valproic acid inhibits cancer cell proliferation via down-regulation of the alzheimer amyloid precursor protein.
          Authors
          Venkataramani V, Rossner C, Iffland L, Schweyer S, Tamboli IY, Walter J, Wirths O, Bayer TA
          Journal
          J Biol Chem - Page No 10678 (Fri Apr 02 00:00:00 UTC 2010)
          Volume (Year)
          285 (2010)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ldslc:80/100.66.76.225:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0