Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NGF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ngf
          Gene Name:
          nerve growth factor (beta polypeptide)
          Gene Aliases:
          Ngfb, beta-NGF
          Chromosome Location:
          Chr.2: 204886158 - 204939523 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.22168
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s160632

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ngf
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001277055.1 NP_001263984.1 3 776
          XM_006233052.2 XP_006233114.1 3 872
          XM_006233053.2 XP_006233115.1 3 807
          GenBank mRNA FQ232560.1 - 3 776

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          neurotrophic factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          inflammatory response
          cell-cell signaling
          peripheral nervous system development
          aging
          memory
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          adult locomotory behavior
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          response to radiation
          response to mechanical stimulus
          response to organic substance
          response to ozone
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of neuron projection development
          positive regulation of neuron maturation
          response to organic cyclic compound
          sensory perception of pain
          positive regulation of cell growth
          neuron projection development
          positive regulation of protein autophosphorylation
          response to lipopolysaccharide
          response to nicotine
          intracellular signal transduction
          nerve growth factor signaling pathway
          response to drug
          response to peptide hormone
          negative regulation of neuron apoptotic process
          regulation of neuron differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of axon extension
          regulation of neurotransmitter secretion
          positive regulation of collateral sprouting
          neuron projection morphogenesis
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to glucocorticoid
          positive regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          neuron apoptotic process
          response to electrical stimulus
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          positive regulation of stem cell proliferation
          negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          molecular_function
          receptor signaling protein activity
          nerve growth factor receptor binding
          growth factor activity
          metalloendopeptidase inhibitor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-72rkq:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline