Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MADD SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MADD
Gene Name:
MAP kinase activating death domain
Gene Aliases:
DENN, IG20, RAB3GEP
Chromosome Location:
Chr.11: 47269376 - 47330031 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.82548
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s16313
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
4392420
제품 정가
5,366.00
Your Price
온라인 행사가:
5366.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MADD
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001135943.1
NP_001129415.1
18, 19
3172
NM_001135944.1
NP_001129416.1
18, 19
3148
NM_003682.3
NP_003673.3
19, 20
3337
NM_130470.2
NP_569826.2
18, 19
3443
NM_130471.2
NP_569827.2
19, 20
3208
NM_130472.2
NP_569828.2
18, 19
3148
NM_130473.2
NP_569829.2
19, 20
3337
NM_130474.2
NP_569830.2
18, 19
3148
NM_130475.2
NP_569831.1
19, 20
3361
NM_130476.2
NP_569832.2
18, 19
3301
XM_005253189.2
XP_005253246.1
19, 20
3361
XM_005253196.2
XP_005253253.1
19, 20
3361
XM_005253199.2
XP_005253256.1
18, 19
3301
XM_005253200.2
XP_005253257.1
19, 20
3361
XM_005253201.2
XP_005253258.1
19, 20
3232
XM_005253203.2
XP_005253260.1
18, 19
3172
XM_005253204.2
XP_005253261.1
18, 19
3172
XM_005253205.1
XP_005253262.1
18, 19
3172
XM_017018478.1
XP_016873967.1
19, 20
3361
XM_017018479.1
XP_016873968.1
19, 20
3361
XM_017018480.1
XP_016873969.1
19, 20
3361
XM_017018481.1
XP_016873970.1
18, 19
3301
XM_017018482.1
XP_016873971.1
19, 20
3361
XM_017018483.1
XP_016873972.1
19, 20
3232
XM_017018484.1
XP_016873973.1
18, 19
3301
XM_017018485.1
XP_016873974.1
18, 19
3262
XM_017018486.1
XP_016873975.1
19, 20
3232
XM_017018487.1
XP_016873976.1
18, 19
3172
XM_017018488.1
XP_016873977.1
19, 20
3361
XM_017018489.1
XP_016873978.1
19, 20
3322
XM_017018490.1
XP_016873979.1
19, 20
3348
XM_017018491.1
XP_016873980.1
19, 20
3317
XM_017018492.1
XP_016873981.1
19, 20
3361
XM_017018493.1
XP_016873982.1
18, 19
3288
XM_017018494.1
XP_016873983.1
18, 19
3301
XM_017018495.1
XP_016873984.1
18, 19
3301
XM_017018496.1
XP_016873985.1
18, 19
3257
XM_017018497.1
XP_016873986.1
18, 19
3262
XM_017018498.1
XP_016873987.1
19, 20
3232
XM_017018499.1
XP_016873988.1
19, 20
3201
XM_017018500.1
XP_016873989.1
18, 19
3301
XM_017018501.1
XP_016873990.1
19, 20
3188
XM_017018502.1
XP_016873991.1
19, 20
3201
XM_017018503.1
XP_016873992.1
19, 20
3188
XM_017018504.1
XP_016873993.1
19, 20
3201
XM_017018505.1
XP_016873994.1
19, 20
3188
XM_017018506.1
XP_016873995.1
19, 20
3193
XM_017018507.1
XP_016873996.1
18, 19
3159
XM_017018508.1
XP_016873997.1
18, 19
3172
XM_017018509.1
XP_016873998.1
18, 19
3128
XM_017018510.1
XP_016873999.1
18, 19
3172
GenBank mRNA
AB002356.1
-
19, 20
3333
AF440100.1
-
19, 20
3311
AF440101.1
-
19, 20
3311
AF440102.1
-
19, 20
3182
AF440103.1
-
18, 19
3122
AF440434.1
-
18, 19
3122
AK292442.1
-
18, 19
3112
BC040484.1
-
18, 19
3156
5271798
U44953.1
-
18, 19
3265
U77352.1
-
18, 19
3411
Back To Top
추가 정보
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001177719, NM_145527, NM_001177720, AK036347, AY263984, and others.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
activation of MAPK activity
cell surface receptor signaling pathway
regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
regulation of Rab protein signal transduction
regulation of apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
regulation of cell cycle
execution phase of apoptosis
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
death receptor binding
protein binding
Rab guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein kinase activator activity
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-97z6t:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0