Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AKR1C3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AKR1C3
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C3
          Gene Aliases:
          DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 5048766 - 5107686 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.78183
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s16449

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AKR1C3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001253908.1 NP_001240837.1 6 628
          NM_003739.5 NP_003730.4 6 651
          GenBank mRNA AB018580.1 - 6 629
          AF149416.2 - 6 593
          AK290365.1 - 6 611
          AK296829.1 - 6 695
          AK315411.1 - 6 611
          BC001479.2 - 6 638 2988160
          BC019230.1 - 6 608 3682448
          BG547635.1 - 6 652
          BT007286.1 - 6 582
          D17793.1 - 6 633
          DQ269985.1 - 7 582
          S68288.1 - 6 592

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          retinoid metabolic process
          prostaglandin metabolic process
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to nutrient
          steroid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          cellular response to starvation
          positive regulation of cell death
          farnesol catabolic process
          cyclooxygenase pathway
          keratinocyte differentiation
          cellular response to reactive oxygen species
          progesterone metabolic process
          retinol metabolic process
          retinal metabolic process
          multicellular organismal macromolecule metabolic process
          daunorubicin metabolic process
          doxorubicin metabolic process
          regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          testosterone biosynthetic process
          renal absorption
          cellular response to cadmium ion
          cellular response to calcium ion
          cellular response to prostaglandin stimulus
          cellular response to corticosteroid stimulus
          cellular response to jasmonic acid stimulus
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          negative regulation of retinoic acid biosynthetic process
          regulation of testosterone biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          retinal dehydrogenase activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          prostaglandin H2 endoperoxidase reductase activity
          prostaglandin D2 11-ketoreductase activity
          geranylgeranyl reductase activity
          ketoreductase activity
          prostaglandin-F synthase activity
          15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          testosterone dehydrogenase (NAD+) activity
          testosterone 17-beta-dehydrogenase (NADP+) activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase activity
          indanol dehydrogenase activity
          delta4-3-oxosteroid 5beta-reductase activity
          NADP-retinol dehydrogenase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0