Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NRP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NRP2
          Gene Name:
          neuropilin 2
          Gene Aliases:
          NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 205682450 - 205798133 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.471200
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s16842

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NRP2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003872.2 NP_003863.2 9 2352
          NM_018534.3 NP_061004.3 9 2352
          NM_201264.1 NP_957716.1 9 2352
          NM_201266.1 NP_957718.1 9 2352
          NM_201267.1 NP_957719.1 9 2352
          NM_201279.1 NP_958436.1 9 2352
          XM_005246933.3 XP_005246990.2 10 2217
          XM_005246934.3 XP_005246991.2 10 1890
          XM_017005185.1 XP_016860674.1 10 2216
          XM_017005186.1 XP_016860675.1 10 2217
          XM_017005187.1 XP_016860676.1 9 2402
          XM_017005188.1 XP_016860677.1 9 2401
          GenBank mRNA AF016098.1 - 9 1561
          AF022859.1 - 9 1561
          AF022860.1 - 9 1561
          AF280544.1 - 9 1561
          AF280545.1 - 9 1561
          AF280546.1 - 9 1561
          AK290934.1 - 10 2032
          AL833606.1 - 9 2352
          BC101525.1 - 9 1592 8069031
          BC104770.1 - 9 1592 8143773
          BC117413.1 - 9 1592 40125964
          BC143237.1 - 9 1592
          BC143238.1 - 9 1592 9051739
          BC143608.1 - 9 1592 9052121
          BX537423.1 - 9 2351
          KJ534899.1 - 9 1561
          KJ534900.1 - 9 1561

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          cell adhesion
          axon guidance
          positive regulation of endothelial cell migration
          nerve development
          vascular endothelial growth factor signaling pathway
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          axon extension involved in axon guidance
          sympathetic ganglion development
          sympathetic neuron projection extension
          sympathetic neuron projection guidance
          semaphorin-plexin signaling pathway involved in neuron projection guidance
          receptor activity
          vascular endothelial growth factor-activated receptor activity
          heparin binding
          semaphorin receptor activity
          growth factor binding
          cytokine binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bnpf6:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0