Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other MAGI1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
MAGI1
Gene Name:
membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
Gene Aliases:
AIP-3, AIP3, BAIAP1, BAP-1, BAP1, MAGI-1, Magi1d, TNRC19, WWP3
Chromosome Location:
Chr.3: 65353525 - 66038836 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.476636
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s17636
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
4392420
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: MAGI1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001033057.1
NP_001028229.1
1
567
NM_004742.2
NP_004733.2
1
567
NM_015520.1
NP_056335.1
1
567
XM_005265563.1
XP_005265620.1
1
569
XM_005265564.1
XP_005265621.1
1
569
XM_005265565.1
XP_005265622.1
1
569
XM_005265566.1
XP_005265623.1
1
569
XM_005265568.1
XP_005265625.1
1
569
XM_005265570.1
XP_005265627.1
1
569
XM_005265571.1
XP_005265628.1
1
569
XM_005265574.3
XP_005265631.1
1
569
XM_006713407.1
XP_006713470.1
1
569
XM_006713408.1
XP_006713471.1
1
569
XM_006713409.1
XP_006713472.1
1
569
XM_006713410.1
XP_006713473.1
1
569
XM_006713411.1
XP_006713474.1
1
569
XM_006713412.1
XP_006713475.1
1
569
XM_006713414.3
XP_006713477.1
1
569
XM_011534236.1
XP_011532538.1
1
569
XM_017007497.1
XP_016862986.1
1
569
XM_017007498.1
XP_016862987.1
1
569
XM_017007501.1
XP_016862990.1
1
569
XM_017007502.1
XP_016862991.1
1
569
XM_017007503.1
XP_016862992.1
1
569
XM_017007504.1
XP_016862993.1
1
569
XM_017007505.1
XP_016862994.1
1
569
XM_017007506.1
XP_016862995.1
1
569
GenBank mRNA
AB010894.1
-
1
283
AF401654.1
-
1
41
AF401655.1
-
1
41
AF401656.1
-
1
41
AK289803.1
-
1
136
BC062367.1
-
1
567
KC170987.1
-
1
41
Back To Top
추가 정보
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein complex assembly
cell adhesion
cell surface receptor signaling pathway
neuron death
protein binding
ATP binding
protein C-terminus binding
protein complex scaffold
alpha-actinin binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8j2zf:80/100.66.76.51:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0