Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATP5A1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATP5A1
          Gene Name:
          ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit 1, cardiac muscle
          Gene Aliases:
          ATP5A, ATP5AL2, ATPM, COXPD22, HEL-S-123m, MC5DN4, MOM2, OMR, ORM, hATP1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 46084144 - 46104233 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.298280
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s1769
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATP5A1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001001935.2 NP_001001935.1 7 1133
          NM_001001937.1 NP_001001937.1 8 1083
          NM_001257334.1 NP_001244263.1 7 994
          NM_001257335.1 NP_001244264.1 7 1396
          NM_004046.5 NP_004037.1 7 1060
          XM_017025789.1 XP_016881278.1 7 1002
          GenBank mRNA AK092735.1 - 7 1075
          AK098765.1 - 7 992
          AK129739.1 - 7 1003
          AK129804.1 - 2 288
          AK129900.1 - 7 1003
          AK289457.1 - 7 1329
          AK302272.1 - 7 937
          BC003119.1 - 3 383
          BC007299.1 - 4 503
          BC008028.2 - 4 630
          BC011384.1 - 7 991 3867375
          BC016046.1 - 7 978 4646761
          BC019310.1 - 7 991 2823663
          BC028335.1 - 7 980
          BC039135.1 - 7 973 3873390
          BC042694.1 - 7 973
          BC064562.1 - 7 991 5582043
          BC067385.1 - 7 1003 5491013
          BT007209.1 - 7 938
          D14710.1 - 7 1001
          FJ224309.1 - 7 996
          X59066.1 - 7 996
          X65460.1 - 7 952

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00818620_g1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of endothelial cell proliferation
          lipid metabolic process
          ATP biosynthetic process
          embryo development
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport
          protein binding
          ATP binding
          ATPase activity
          transmembrane transporter activity
          MHC class I protein binding
          poly(A) RNA binding
          proton-transporting ATP synthase activity, rotational mechanism
          proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0