Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TSPOAP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TSPOAP1
          Gene Name:
          TSPO associated protein 1
          Gene Aliases:
          BZRAP1, PBR-IP, PRAX-1, PRAX1, RIM-BP1, RIMBP1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 58301227 - 58329030 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.112499
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s17705

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TSPOAP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001261835.1 NP_001248764.1 26, 27 6069
          NM_004758.3 NP_004749.2 26, 27 6096
          NM_024418.2 NP_077729.1 25, 26 5916
          XM_005257807.2 XP_005257864.1 26, 27 6073
          XM_006722173.2 XP_006722236.1 26, 27 6100
          XM_006722174.2 XP_006722237.1 25, 26 6079
          XM_006722175.2 XP_006722238.1 25, 26 5920
          XM_006722176.2 XP_006722239.1 25, 26 5269
          XM_006722177.3 XP_006722240.1 22, 23 4368
          XM_006722178.3 XP_006722241.1 21, 22 4289
          XM_011525471.2 XP_011523773.1 14, 15 3887
          XM_011525472.1 XP_011523774.1 16, 17 4589
          XM_017025326.1 XP_016880815.1 26, 27 6100
          XM_017025327.1 XP_016880816.1 27, 28 5248
          XM_017025328.1 XP_016880817.1 24, 25 5791
          XM_017025329.1 XP_016880818.1 25, 26 5260
          XM_017025330.1 XP_016880819.1 25, 26 5260
          XM_017025331.1 XP_016880820.1 25, 26 5233
          XM_017025332.1 XP_016880821.1 24, 25 5080
          XM_017025333.1 XP_016880822.1 24, 25 4402
          XM_017025334.1 XP_016880823.1 23, 24 4249
          GenBank mRNA AB014512.2 - 25, 26 5885
          AF039571.1 - 26, 27 5422
          BC031401.1 - 1, 2 17
          BC146852.1 - 26, 27 5389 9056780
          BC150279.1 - 25, 26 5885 9007261
          BC171787.1 - 26, 27 5362 9054441
          KJ534781.1 - 16, 17 2300
          KJ534782.1 - 26, 27 5198
          KJ534783.1 - 26, 27 5225
          KJ534784.1 - 9, 10 2405
          KJ534785.1 - 25, 26 4358
          KJ534786.1 - 14, 15 2531
          KJ534787.1 - 24, 25 4205
          KJ534788.1 - 25, 26 4385
          KJ534789.1 - 21, 22 3110
          KJ534790.1 - 22, 23 3266
          KJ535016.1 - 18, 19 2364
          KJ535062.1 - 20, 21 3160

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neurotransmitter secretion
          biological_process
          glutamate secretion
          protein binding
          benzodiazepine receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0