Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DNMT3B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnmt3b
          Gene Name:
          DNA methyltransferase 3B
          Gene Aliases:
          MmuIIIB
          Chromosome Location:
          Chr.2: 153649165 - 153687730 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.491804
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s201260

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 404.00
          Your Price
          Online offer: 391.65
          391.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Dnmt3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003960.4 NP_001003960.2 8 1211
          NM_001003961.4 NP_001003961.2 8 1211
          NM_001003963.4 NP_001003963.2 8 1211
          NM_001122997.2 NP_001116469.1 7 1096
          NM_001271744.1 NP_001258673.1 7 1096
          NM_001271745.1 NP_001258674.1 7 1096
          NM_001271746.1 NP_001258675.1 7 1096
          NM_001271747.1 NP_001258676.1 7 1096
          NM_010068.5 NP_034198.3 8 1211
          GenBank mRNA AF068626.2 - 8 1066
          AF068627.2 - 8 1066
          AF068628.2 - 8 1066
          AF151969.1 - 8 1209
          AF151970.1 - 8 1209
          AF151971.1 - 8 1209
          AF151972.1 - 8 1209
          AF151973.1 - 7 1094
          AF151974.1 - 7 1094
          AF151975.1 - 7 1094
          AF151976.1 - 7 1094
          AY078427.1 - 8 1066
          BC105677.1 - 7 928 40048574
          BC105922.1 - 7 928 40048584

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001003959, XM_008762367, XM_006235340, XM_006235347, XM_008762364, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          DNA methylation
          methylation-dependent chromatin silencing
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          DNA methylation on cytosine within a CG sequence
          positive regulation of gene expression
          protein complex localization
          methylation
          positive regulation of neuron differentiation
          negative regulation of gene expression, epigenetic
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          S-adenosylhomocysteine metabolic process
          S-adenosylmethioninamine metabolic process
          positive regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          inactivation of X chromosome by DNA methylation
          cellular response to amino acid stimulus
          C-5 methylation of cytosine
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription corepressor activity
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          protein binding
          methyltransferase activity
          transferase activity
          histone deacetylase binding
          unmethylated CpG binding
          metal ion binding
          DNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity, acting on CpG substrates

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0