Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SFRP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Sfrp2
          Gene Name:
          secreted frizzled-related protein 2
          Gene Aliases:
          AI851596, Sdf5
          Chromosome Location:
          Chr.3: 83766148 - 83774314 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.19155
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s201983

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Sfrp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009144.2 NP_033170.1 3 882
          GenBank mRNA AF017989.1 - 3 914
          AK138252.1 - 3 721
          AK147091.1 - 3 879
          BC014722.1 - 3 842 4487469
          D50462.1 - 3 674
          U88567.1 - 3 896

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_003013, AY359001, AF311912, AK075372, AK093922, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001100700, BC161900.

          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          patterning of blood vessels
          somitogenesis
          neural tube closure
          chondrocyte development
          outflow tract morphogenesis
          cardiac left ventricle morphogenesis
          apoptotic process
          signal transduction
          multicellular organism development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          anterior/posterior pattern specification
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          negative regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of endopeptidase activity
          Wnt signaling pathway
          neural tube development
          regulation of Wnt signaling pathway
          cell differentiation
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of cell migration
          negative regulation of BMP signaling pathway
          cellular response to extracellular stimulus
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of catenin import into nucleus
          post-anal tail morphogenesis
          regulation of cell proliferation
          response to drug
          negative regulation of mesodermal cell fate specification
          embryonic digit morphogenesis
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of angiogenesis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          development of primary male sexual characteristics
          digestive tract morphogenesis
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cartilage development
          convergent extension involved in axis elongation
          canonical Wnt signaling pathway
          bone morphogenesis
          negative regulation of dermatome development
          hematopoietic stem cell proliferation
          cellular response to X-ray
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of establishment of planar polarity
          planar cell polarity pathway involved in neural tube closure
          Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of stem cell division
          negative regulation of planar cell polarity pathway involved in axis elongation
          positive regulation of receptor activity
          protein binding
          enzyme activator activity
          Wnt-protein binding
          receptor agonist activity
          endopeptidase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-rln4r:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0