Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BRAF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BRAF KIAA1549
          Gene Name:
          B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase
          KIAA1549
          Gene Aliases:
          B-RAF1, B-raf, BRAF1, NS7, RAFB1
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140719331 - 140924764 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 138831377 - 138981626 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.550061
          Hs.605380
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID s2080

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BRAF
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004333.4 NP_004324.2 18 2288
          XM_005250045.2 XP_005250102.1 18 2235
          XM_017012558.1 XP_016868047.1 19 2355
          GenBank mRNA AK314346.1 - 18 2235
          BC038966.1 - 8 935
          BC101757.1 - 18 2249 8069263
          BC112079.1 - 18 2249 8327547
          M21001.1 - 8 913
          M95712.2 - 18 2288
          Gene Symbol: KIAA1549
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AM989477.1 - 2434

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPKK activity
          myeloid progenitor cell differentiation
          protein phosphorylation
          visual learning
          organ morphogenesis
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of fibroblast migration
          glucose transport
          thyroid gland development
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          somatic stem cell population maintenance
          cellular response to drug
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          positive T cell selection
          response to peptide hormone
          negative regulation of neuron apoptotic process
          thymus development
          positive regulation of axon regeneration
          positive regulation of axonogenesis
          protein heterooligomerization
          positive regulation of stress fiber assembly
          response to cAMP
          long-term synaptic potentiation
          head morphogenesis
          face development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to calcium ion
          establishment of protein localization to membrane
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          negative regulation of synaptic vesicle exocytosis
          negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase kinase kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          ATP binding
          small GTPase binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ht48x:80/100.66.75.242:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0