Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CALCA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Calca
          Gene Name:
          calcitonin-related polypeptide alpha
          Gene Aliases:
          CAL6, CGRP, Cal1, Calc, RATCAL6, calcitonin
          Chromosome Location:
          Chr.1: 184184018 - 184188938 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.90085
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s217818

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Calca
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001033955.1 NP_001029127.1 3 249
          NM_001033956.1 NP_001029128.1 3 225
          NM_017338.2 NP_059034.1 3 225
          XM_008759676.1 XP_008757898.1 3 276
          GenBank mRNA BG663259.1 - 3 191
          CB711853.1 - 3 217
          CF978038.1 - 3 230
          M11597.1 - 2 123
          M26137.1 - 2 130
          V01228.1 - 3 186
          V01229.1 - 2 130
          V01231.1 - 2 122

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_007587, NM_001033954, CJ060164, X97991, AK132582, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endothelial cell proliferation
          vasculature development
          neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure
          vasodilation of artery involved in baroreceptor response to increased systemic arterial blood pressure
          regulation of heart rate
          G-protein coupled receptor internalization
          monocyte chemotaxis
          protein phosphorylation
          cellular calcium ion homeostasis
          inflammatory response
          leukocyte cell-cell adhesion
          adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          activation of adenylate cyclase activity
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          neuropeptide signaling pathway
          neuromuscular junction development
          embryo implantation
          aging
          feeding behavior
          regulation of heart contraction
          regulation of blood pressure
          response to heat
          negative regulation of calcium ion transport into cytosol
          negative regulation of ossification
          positive regulation of cAMP biosynthetic process
          receptor internalization
          negative regulation of neurological system process
          activation of protein kinase activity
          positive regulation of interleukin-1 alpha production
          positive regulation of interleukin-8 production
          vasodilation
          endothelial cell migration
          positive regulation of macrophage differentiation
          negative regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of adenylate cyclase activity
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of ossification
          negative regulation of bone resorption
          positive regulation of cell adhesion
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasodilation
          negative regulation of smooth muscle contraction
          response to pain
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain
          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          receptor binding
          neuropeptide hormone activity
          calcitonin receptor binding
          protein complex binding
          identical protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0