Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NCBP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NCBP1
          Gene Name:
          nuclear cap binding protein subunit 1
          Gene Aliases:
          CBP80, NCBP, Sto1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 97633423 - 97673748 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.595669
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s224092

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NCBP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002486.4 NP_002477.1 6 1008
          XM_011518715.2 XP_011517017.1 6 1007
          XM_017014735.1 XP_016870224.1 6 846
          XM_017014736.1 XP_016870225.1 6 651
          XM_017014737.1 XP_016870226.1 6 639
          XM_017014738.1 XP_016870227.1 6 611
          GenBank mRNA AB209233.1 - 6 588
          AK312807.1 - 6 1008
          BC001450.2 - 6 612 3138757
          D32002.1 - 6 813
          X80030.1 - 6 579

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein RNA processing factor RNA splicing factor nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay
          mRNA splicing, via spliceosome
          transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          termination of RNA polymerase II transcription
          7-methylguanosine mRNA capping
          RNA export from nucleus
          mRNA export from nucleus
          regulation of translational initiation
          histone mRNA metabolic process
          RNA splicing
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          gene expression
          positive regulation of cell growth
          gene silencing by RNA
          mRNA 3'-end processing
          positive regulation of mRNA 3'-end processing
          snRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          mRNA cis splicing, via spliceosome
          nuclear export
          pre-mRNA cleavage required for polyadenylation
          regulation of mRNA polyadenylation
          RNA cap binding
          RNA binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0