Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDE4D SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE4D
          Gene Name:
          phosphodiesterase 4D
          Gene Aliases:
          ACRDYS2, DPDE3, HSPDE4D, PDE43, PDE4DN2, STRK1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 58969038 - 60488098 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.117545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s224207

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDE4D
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001104631.1 NP_001098101.1 9, 10 1467
          NM_001165899.1 NP_001159371.1 11, 12 1358
          NM_001197218.1 NP_001184147.1 9, 10 1206
          NM_001197219.1 NP_001184148.1 9, 10 984
          NM_001197220.1 NP_001184149.1 9, 10 1622
          NM_001197221.1 NP_001184150.1 5, 6 942
          NM_001197222.1 NP_001184151.1 4, 5 1028
          NM_001197223.1 NP_001184152.1 4, 5 818
          NM_006203.4 NP_006194.2 9, 10 1010
          XM_005248537.3 XP_005248594.1 9, 10 2164
          XM_005248538.4 XP_005248595.1 10, 11 4065
          XM_011543469.1 XP_011541771.1 12, 13 1447
          XM_011543470.2 XP_011541772.1 12, 13 1371
          XM_011543471.1 XP_011541773.1 11, 12 1324
          XM_011543473.1 XP_011541775.1 11, 12 1272
          XM_011543477.2 XP_011541779.1 11, 12 1274
          XM_017009565.1 XP_016865054.1 12, 13 1484
          XM_017009566.1 XP_016865055.1 12, 13 1374
          XM_017009567.1 XP_016865056.1 10, 11 1112
          XM_017009568.1 XP_016865057.1 12, 13 1358
          XM_017009569.1 XP_016865058.1 11, 12 1237
          XM_017009570.1 XP_016865059.1 8, 9 2057
          XM_017009571.1 XP_016865060.1 11, 12 1280
          GenBank mRNA AF012073.1 - 9, 10 1220
          AF012074.1 - 5, 6 956
          AF536975.1 - 4, 5 625
          AF536976.1 - 11, 12 1181
          AF536977.1 - 9, 10 984
          AJ250852.1 - 5, 6 552
          AJ250854.1 - 10, 11 1147
          AY245866.1 - 11, 12 1323
          AY245867.1 - 9, 10 1622
          AY388960.1 - 9, 10 905
          BC036319.1 - 4, 5 820 4828512
          L20970.1 - 9, 10 1018
          U02882.1 - 8, 9 788
          U50157.1 - 4, 5 626
          U50158.1 - 5, 6 540
          U50159.1 - 9, 10 961

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of heart rate
          cAMP catabolic process
          smooth muscle contraction
          aging
          regulation of receptor activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          cAMP-mediated signaling
          neutrophil chemotaxis
          regulation of cAMP metabolic process
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          multicellular organism growth
          negative regulation of heart contraction
          T cell receptor signaling pathway
          regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          establishment of endothelial barrier
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to epinephrine stimulus
          adrenergic receptor signaling pathway
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          adrenergic receptor signaling pathway involved in positive regulation of heart rate
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          negative regulation of relaxation of cardiac muscle
          3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
          protein binding
          drug binding
          enzyme binding
          cAMP binding
          beta-2 adrenergic receptor binding
          ion channel binding
          metal ion binding
          ATPase binding
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0