Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ARHGAP9 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ARHGAP9
Gene Name:
Rho GTPase activating protein 9
Gene Aliases:
10C, RGL1
Chromosome Location:
Chr.12: 57472255 - 57488814 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.437126
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s34644
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ARHGAP9
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001080156.2
NP_001073625.1
16
1928
NM_001080157.1
NP_001073626.1
16
2177
NM_001319850.1
NP_001306779.1
21
2511
NM_001319851.1
NP_001306780.1
15
2204
NM_001319852.1
NP_001306781.1
16
1985
NM_032496.3
NP_115885.2
18
2209
XM_005269083.2
XP_005269140.1
16
1650
XM_005269084.2
XP_005269141.1
15
1583
XM_005269085.2
XP_005269142.1
15
1557
XM_011538656.2
XP_011536958.1
20
2246
XM_011538657.2
XP_011536959.1
17
2087
XM_011538658.2
XP_011536960.1
17
2029
XM_011538659.2
XP_011536961.1
19
2140
XM_017019800.1
XP_016875289.1
17
2523
XM_017019801.1
XP_016875290.1
16
1593
XM_017019802.1
XP_016875291.1
15
1526
XM_017019803.1
XP_016875292.1
15
1487
XM_017019804.1
XP_016875293.1
14
1420
GenBank mRNA
AB030239.1
-
16
1680
AB051853.1
-
18
2187
AF161339.1
-
5
322
AK057573.1
-
15
1857
AK092763.1
-
16
2168
AK131415.1
-
21
2417
AK301095.1
-
16
1580
AL713803.1
-
11
1272
BC006107.1
-
21
2511
3010091
BC011820.1
-
16
1654
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
GTPase-activating protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
signal transduction
positive regulation of GTPase activity
regulation of small GTPase mediated signal transduction
GTPase activator activity
protein binding
phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8lnnk:80/100.66.76.235:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0