Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other THUMPD2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
THUMPD2
Gene Name:
THUMP domain containing 2
Gene Aliases:
C2orf8
Chromosome Location:
Chr.2: 39736060 - 39779276 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.468254
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s37344
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: THUMPD2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001321468.1
NP_001308397.1
7
963
NM_001321469.1
NP_001308398.1
7
953
NM_001321470.1
NP_001308399.1
7
905
NM_001321474.1
NP_001308403.1
7
963
NM_001321475.1
NP_001308404.1
7
953
NM_001321477.1
NP_001308406.1
8
1146
NM_001321478.1
NP_001308407.1
8
1254
NM_001321479.1
NP_001308408.1
6
553
NM_001321480.1
NP_001308409.1
8
1244
NM_001321481.1
NP_001308410.1
8
1156
NM_025264.4
NP_079540.2
7
963
NR_028102.1
8
1084
NR_135659.1
9
1375
NR_135660.1
9
1277
NR_135661.1
9
1365
NR_135662.1
8
1074
NR_135663.1
7
674
NR_135664.1
9
1267
XM_011533119.2
XP_011531421.1
4
318
XM_017005050.1
XP_016860539.1
7
915
XM_017005051.1
XP_016860540.1
7
915
XM_017005054.1
XP_016860543.1
7
1644
GenBank mRNA
AF380577.1
-
5
380
AF380578.1
-
5
1888
AF380579.1
-
5
1054
AK057801.1
-
6
466
AK093580.1
-
8
1055
AK226034.1
-
7
915
AK292002.1
-
8
1069
AK298178.1
-
7
850
AL832115.1
-
8
1051
BC004163.2
-
7
924
2961526
BC013299.2
-
7
924
2961526
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
RNA methyltransferase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
tRNA methylation
tRNA binding
tRNA (guanine) methyltransferase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0