Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ELAVL4 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ELAVL4
          Gene Name:
          ELAV like neuron-specific RNA binding protein 4
          Gene Aliases:
          HUD, PNEM
          Chromosome Location:
          Chr.1: 50048014 - 50203786 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.213050
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s4615

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ELAVL4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001144774.2 NP_001138246.1 3 542
          NM_001144775.2 NP_001138247.2 3 392
          NM_001144776.2 NP_001138248.1 3 354
          NM_001144777.2 NP_001138249.1 3 432
          NM_001294348.1 NP_001281277.1 3 612
          NM_001324208.1 NP_001311137.1 3 432
          NM_001324209.1 NP_001311138.1 4 629
          NM_001324212.1 NP_001311141.1 4 629
          NM_001324213.1 NP_001311142.1 3 612
          NM_001324214.1 NP_001311143.1 4 699
          NM_001324215.1 NP_001311144.1 3 612
          NM_001324216.1 NP_001311145.1 3 542
          NM_001324217.1 NP_001311146.1 3 612
          NM_021952.4 NP_068771.2 3 542
          NR_136725.1 4 699
          XM_006710411.3 XP_006710474.1 3 524
          XM_011540889.2 XP_011539191.1 3 407
          XM_011540890.2 XP_011539192.1 3 406
          XM_011540893.2 XP_011539195.1 3 354
          XM_011540894.2 XP_011539196.1 4 696
          XM_011540895.2 XP_011539197.1 4 600
          XM_017000538.1 XP_016856027.1 3 526
          XM_017000539.1 XP_016856028.1 3 1153
          XM_017000540.1 XP_016856029.1 3 410
          XM_017000541.1 XP_016856030.1 3 542
          XM_017000542.1 XP_016856031.1 3 391
          GenBank mRNA AK297338.1 - 3 432
          AK298817.1 - 3 421
          AK298902.1 - 3 612
          AK309653.1 - 3 387
          AY033995.1 - 3 354
          AY033996.1 - 3 365
          AY033997.1 - 3 529
          AY033998.1 - 3 496
          BC036071.1 - 3 500 5286347
          BM509527.1 - 3 399
          DC351092.1 - 3 432
          M62843.1 - 3 366

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001077651, XM_006238593, XM_006238592, XM_006238591, XM_006238595, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010488, NM_001163399, NM_001163397, NM_001038698, AK079088, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          RNA processing
          mRNA processing
          nucleotide binding
          RNA binding
          mRNA 3'-UTR binding
          AU-rich element binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0