Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EWSR1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          EWSR1
          Gene Name:
          EWS RNA binding protein 1
          Gene Aliases:
          EWS, EWS-FLI1, bK984G1.4
          Chromosome Location:
          Chr.22: 29268009 - 29300525 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.374477
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s4887

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: EWSR1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001163285.1 NP_001156757.1 7 1005
          NM_001163286.1 NP_001156758.1 6 837
          NM_001163287.1 NP_001156759.1 7 1005
          NM_005243.3 NP_005234.1 7 1005
          NM_013986.3 NP_053733.2 8 1023
          XM_005261389.3 XP_005261446.1 7 760
          XM_005261390.4 XP_005261447.1 6 592
          XM_011529995.2 XP_011528297.1 7 735
          XM_011529996.2 XP_011528298.1 7 735
          XM_011529997.1 XP_011528299.1 7 735
          XM_011529998.1 XP_011528300.1 7 735
          XM_011529999.2 XP_011528301.1 7 735
          XM_011530000.1 XP_011528302.1 7 735
          XM_011530001.2 XP_011528303.1 6 567
          XM_011530002.2 XP_011528304.1 7 735
          XM_017028644.1 XP_016884133.1 7 760
          XM_017028645.1 XP_016884134.1 7 760
          XM_017028646.1 XP_016884135.1 7 735
          XM_017028647.1 XP_016884136.1 7 760
          XM_017028648.1 XP_016884137.1 7 760
          XM_017028649.1 XP_016884138.1 7 735
          XM_017028650.1 XP_016884139.1 7 735
          XM_017028651.1 XP_016884140.1 7 760
          XM_017028652.1 XP_016884141.1 7 735
          XM_017028653.1 XP_016884142.1 7 760
          XM_017028654.1 XP_016884143.1 6 567
          XM_017028655.1 XP_016884144.1 6 592
          XM_017028656.1 XP_016884145.1 7 760
          XM_017028657.1 XP_016884146.1 7 4486
          XM_017028658.1 XP_016884147.1 6 567
          XM_017028659.1 XP_016884148.1 6 592
          XM_017028660.1 XP_016884149.1 7 760
          XM_017028661.1 XP_016884150.1 7 4486
          XM_017028662.1 XP_016884151.1 6 592
          XM_017028663.1 XP_016884152.1 6 592
          XM_017028664.1 XP_016884153.1 7 715
          XM_017028665.1 XP_016884154.1 7 715
          XM_017028666.1 XP_016884155.1 7 4486
          GenBank mRNA AK056309.1 - 8 716
          AK127624.1 - 3 558
          AK225096.1 - 7 687
          AK225102.1 - 7 699
          BC000527.2 - 7 717 2961279
          BC004817.1 - 7 696 3449145
          BC011048.1 - 7 704 4340116
          BC072442.1 - 6 683 6047805
          BX648769.1 - 3 2853
          CR456490.1 - 7 710
          CX786322.1 - 7 735
          DA051447.1 - 6 535
          JX977847.1 - 7 1005
          X66899.1 - 7 720

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001025632, XM_003749683, XM_008762731, XM_006236017, XM_006251202, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001283062, NM_001283061, NM_001283063, NM_007968, AK147103, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleotide binding
          RNA binding
          protein binding
          calmodulin binding
          zinc ion binding
          identical protein binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0