Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other F2R SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          F2R
          Gene Name:
          coagulation factor II thrombin receptor
          Gene Aliases:
          CF2R, HTR, PAR-1, PAR1, TR
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76716043 - 76735780 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.482562
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s4922
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 562.00
          Your Price
          Online offer: 533.65
          533.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: F2R
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001311313.1 NP_001298242.1 3 604
          NM_001992.4 NP_001983.2 2 482
          GenBank mRNA AK308169.1 - 2 482
          AK314202.1 - 2 405
          BC002464.2 - 2 397 3343051
          BC051909.1 - 2 403 6172703
          BT007279.1 - 2 217
          DA799420.1 - 3 512
          M62424.1 - 2 441

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00169258_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing
          negative regulation of glomerular filtration
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          inflammatory response
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          platelet activation
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell migration
          response to lipopolysaccharide
          regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of JAK-STAT cascade
          homeostasis of number of cells within a tissue
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of calcium ion transport
          regulation of sensory perception of pain
          platelet dense granule organization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          thrombin receptor signaling pathway
          negative regulation of renin secretion into blood stream
          positive regulation of interleukin-8 secretion
          positive regulation of interleukin-6 secretion
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          thrombin receptor activity
          G-protein beta-subunit binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0