Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other F2R SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          F2R
          Gene Name:
          coagulation factor II thrombin receptor
          Gene Aliases:
          CF2R, HTR, PAR-1, PAR1, TR
          Chromosome Location:
          Chr.5: 76716043 - 76735780 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.482562
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s4924
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 562.00
          Your Price
          Online offer: 533.65
          533.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: F2R
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001311313.1 NP_001298242.1 3 1531
          NM_001992.4 NP_001983.2 2 1409
          GenBank mRNA AK297131.1 - 2 1102
          AK314202.1 - 2 1331
          BC002464.2 - 2 1324 3343051
          BC051909.1 - 2 1330 6172703
          BT007279.1 - 2 1144
          M62424.1 - 2 1368

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00169258_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          connective tissue replacement involved in inflammatory response wound healing
          negative regulation of glomerular filtration
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          inflammatory response
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          tyrosine phosphorylation of STAT protein
          STAT protein import into nucleus
          establishment of synaptic specificity at neuromuscular junction
          blood coagulation
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          platelet activation
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of blood coagulation
          positive regulation of cell migration
          response to lipopolysaccharide
          regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of collagen biosynthetic process
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          positive regulation of MAPK cascade
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of smooth muscle contraction
          positive regulation of JAK-STAT cascade
          homeostasis of number of cells within a tissue
          release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of calcium ion transport
          regulation of sensory perception of pain
          platelet dense granule organization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          thrombin receptor signaling pathway
          negative regulation of renin secretion into blood stream
          positive regulation of interleukin-8 secretion
          positive regulation of interleukin-6 secretion
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          receptor binding
          protein binding
          thrombin receptor activity
          G-protein beta-subunit binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0