Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TPI1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TPI1
          Gene Name:
          triosephosphate isomerase 1
          Gene Aliases:
          HEL-S-49, TIM, TPI, TPID
          Chromosome Location:
          Chr.12: 6867420 - 6870946 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.524219
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s533428

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TPI1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000365.5 NP_000356.1 7 1233
          NM_001159287.1 NP_001152759.1 7 1342
          NM_001258026.1 NP_001244955.1 7 1476
          GenBank mRNA AK222638.1 - 7 1222
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BQ958989.1 - 1 549 Chr. 12 - 6870280 - 6870948 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA EC458153.1 - 68 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BF342842.1 - 1 88 Chr. 12 - 6870741 - 6870948 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF752835.1 - 1 208 Chr. 12 - 6870620 - 6893965 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG260077.1 - 3 742 Chr. 12 - 6869684 - 6893969 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG423442.1 - 1 262 Chr. 12 - 6870568 - 6870948 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI490116.1 - 1 271 Chr. 12 - 6870561 - 6870924 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP395799.1 - 1 472 Chr. 12 - 6870357 - 6870847 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BP395895.1 - 1 405 Chr. 12 - 6870424 - 6870838 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY999629.1 - 1 101 Chr. 12 - 6870728 - 6870855 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BF752854.1 - 208 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BP398016.1 - 1 380 Chr. 12 - 6870449 - 6870947 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN295885.1 - 1 465 Chr. 12 - 6870364 - 6870850 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CT002866.1 - 2 634 Chr. 12 - 6870067 - 6870840 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          isomerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          gluconeogenesis
          glycolytic process
          pentose-phosphate shunt
          multicellular organism development
          glycerol catabolic process
          glyceraldehyde-3-phosphate biosynthetic process
          canonical glycolysis
          triose-phosphate isomerase activity
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0