Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPOX SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPOX
Gene Name:
protoporphyrinogen oxidase
Gene Aliases:
PPO, V290M, VP
Chromosome Location:
Chr.1: 161165728 - 161178277 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.517373
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s533801
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPOX
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
XM_005245291.3
XP_005245348.2
13
1702
XM_005245295.3
XP_005245352.2
12
1550
XM_006711402.2
XP_006711465.2
13
1669
XM_006711403.2
XP_006711466.2
13
1658
XM_006711406.2
XP_006711469.2
13
1579
XM_011509663.2
XP_011507965.1
13
1789
XM_011509664.1
XP_011507966.1
13
1560
XM_011509665.2
XP_011507967.1
12
2175
XM_011509666.2
XP_011507968.1
12
1683
XM_011509667.2
XP_011507969.1
13
1730
XM_011509668.2
XP_011507970.1
13
1530
XM_011509669.1
XP_011507971.1
13
1543
XM_011509670.2
XP_011507972.1
12
1678
XM_011509673.2
XP_011507975.1
11
1526
XM_011509674.2
XP_011507976.1
10
1504
XM_011509676.1
XP_011507978.1
12
1874
XM_011509677.1
XP_011507979.1
12
1807
XM_011509678.1
XP_011507980.1
13
1767
XM_011509679.1
XP_011507981.1
13
1575
XM_011509681.1
XP_011507983.1
12
1492
XM_011509682.1
XP_011507984.1
12
1502
XM_017001561.1
XP_016857050.1
12
2195
XM_017001562.1
XP_016857051.1
13
1648
XM_017001563.1
XP_016857052.1
13
1746
XM_017001564.1
XP_016857053.1
9
1264
XM_017001570.1
XP_016857059.1
10
1293
XM_017001571.1
XP_016857060.1
6
916
GenBank mRNA
AK094855.1
-
11
1884
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
oxidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
porphyrin-containing compound biosynthetic process
protoporphyrinogen IX biosynthetic process
heme biosynthetic process
response to drug
oxidation-reduction process
oxygen-dependent protoporphyrinogen oxidase activity
flavin adenine dinucleotide binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0