Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ALPL SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ALPL
          Gene Name:
          alkaline phosphatase, liver/bone/kidney
          Gene Aliases:
          AP-TNAP, APTNAP, HOPS, TNAP, TNSALP
          Chromosome Location:
          Chr.1: 21508982 - 21578412 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.75431
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s534203

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ALPL
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000478.5 NP_000469.3 7 975
          NM_001127501.3 NP_001120973.2 6 810
          NM_001177520.2 NP_001170991.1 5 694
          XM_005245818.1 XP_005245875.1 7 945
          XM_006710546.2 XP_006710609.1 7 859
          XM_017000903.1 XP_016856392.1 5 555
          GenBank mRNA AB011406.1 - 7 887
          AB012643.1 - 2 162
          AB209814.1 - 7 947
          AK293184.1 - 7 852
          AK295608.1 - 5 626
          AK298085.1 - 6 740
          AK312667.1 - 7 907
          BC021289.2 - 7 899 5087597
          BC066116.1 - 7 895 5754297
          BC090861.1 - 7 888 6181160
          BC110909.1 - 7 875 5752191
          BC126165.1 - 6 824 8991881
          BC136325.1 - 6 824 9020312

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          osteoblast differentiation
          endochondral ossification
          developmental process involved in reproduction
          dephosphorylation
          response to lipopolysaccharide
          response to vitamin D
          response to antibiotic
          response to glucocorticoid
          cellular response to organic cyclic compound
          cementum mineralization
          alkaline phosphatase activity
          protein binding
          pyrophosphatase activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-pnd5g:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline