Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other IL1R1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
IL1R1
Gene Name:
interleukin 1 receptor type 1
Gene Aliases:
CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80
Chromosome Location:
Chr.2: 102069638 - 102179874 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.701982
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s535281
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: IL1R1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000877.3
NP_000868.1
4
506
NM_001288706.1
NP_001275635.1
4
419
NM_001320978.1
NP_001307907.1
4
419
NM_001320980.1
NP_001307909.1
4
560
NM_001320981.1
NP_001307910.1
4
401
NM_001320982.1
NP_001307911.1
4
343
NM_001320983.1
NP_001307912.1
2
194
NM_001320984.1
NP_001307913.1
3
261
NM_001320985.1
NP_001307914.1
3
261
NM_001320986.1
NP_001307915.1
4
560
XM_005263930.4
XP_005263987.1
4
368
XM_005263934.4
XP_005263991.1
5
473
XM_011511115.2
XP_011509417.1
5
465
XM_011511116.1
XP_011509418.1
4
443
XM_011511117.1
XP_011509419.1
4
438
XM_011511118.2
XP_011509420.1
4
369
XM_017003989.1
XP_016859478.1
4
566
GenBank mRNA
AU136426.1
-
4
547
BC067506.1
-
3
240
7002107
BC067507.1
-
3
242
7002109
BC067508.1
-
3
242
7002111
BC075062.2
-
3
222
30915370
BC075063.2
-
3
222
30915586
BX472731.1
-
4
411
CD013912.1
-
3
253
CD013913.1
-
3
253
CD014140.1
-
2
186
DA333942.1
-
4
411
DB226934.1
-
4
560
M27492.1
-
3
260
X16896.1
-
4
486
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
transmembrane signal receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
immune response
cell surface receptor signaling pathway
response to radiation
heat acclimation
ovulation
regulation of inflammatory response
interleukin-1-mediated signaling pathway
response to interleukin-1
response to epidermal growth factor
cellular response to glucose stimulus
response to transforming growth factor beta
response to nitric oxide
protease binding
signal transducer activity
transmembrane signaling receptor activity
interleukin-1 receptor activity
interleukin-1, Type I, activating receptor activity
platelet-derived growth factor receptor binding
protein binding
ionotropic glutamate receptor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-sskjb:80/100.66.75.127:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0