Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KAT2A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KAT2A
          Gene Name:
          lysine acetyltransferase 2A
          Gene Aliases:
          GCN5, GCN5L2, PCAF-b, hGCN5
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42113111 - 42121393 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463045
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s5659
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KAT2A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_021078.2 NP_066564.2 14 2096
          XM_006721817.3 XP_006721880.1 14 2128
          XM_006721818.3 XP_006721881.1 14 2011
          XM_017024448.1 XP_016879937.1 14 2259
          GenBank mRNA AF029777.1 - 14 2060
          BC032743.1 - 14 2073 5575574
          BC039907.1 - 14 2088 6064838
          BC105977.1 - 14 2065 6137532

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00221499_m1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          somitogenesis
          neural tube closure
          chromatin remodeling
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell proliferation
          response to organic cyclic compound
          viral process
          histone deubiquitination
          telencephalon development
          metencephalon development
          midbrain development
          positive regulation of cell projection organization
          regulation of protein stability
          response to nutrient levels
          positive regulation of histone acetylation
          multicellular organism growth
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3 acetylation
          histone H4-K12 acetylation
          histone H3-K14 acetylation
          positive regulation of gene expression, epigenetic
          intracellular distribution of mitochondria
          cardiac muscle cell differentiation
          cellular response to tumor necrosis factor
          alpha-tubulin acetylation
          regulation of mitophagy
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          chromatin binding
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          H3 histone acetyltransferase activity
          protein phosphatase binding
          histone deacetylase binding
          histone acetyltransferase activity (H4-K12 specific)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2gfbh:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0