Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PTPN2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PTPN2
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2
          Gene Aliases:
          PTN2, PTPT, TC-PTP, TCELLPTP, TCPTP
          Chromosome Location:
          Chr.18: 12785478 - 12884351 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654527
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s56604

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PTPN2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001207013.1 NP_001193942.1 5 652
          NM_001308287.1 NP_001295216.1 4 547
          NM_002828.3 NP_002819.2 5 652
          NM_080422.2 NP_536347.1 5 652
          NM_080423.2 NP_536348.1 5 652
          XM_005258124.3 XP_005258181.1 5 650
          XM_005258125.3 XP_005258182.1 5 650
          XM_011525705.2 XP_011524007.1 6 870
          XM_017025884.1 XP_016881373.1 5 668
          XM_017025885.1 XP_016881374.1 6 854
          XM_017025886.1 XP_016881375.1 4 542
          XM_017025887.1 XP_016881376.1 4 493
          XM_017025888.1 XP_016881377.1 4 493
          GenBank mRNA AB209569.1 - 4 579
          AK225706.1 - 5 531
          AK290649.1 - 5 534
          AK292570.1 - 5 552
          BC008244.1 - 5 495 3872164
          BC016727.1 - 5 564 4081330
          BG699440.1 - 5 657
          M25393.1 - 5 518

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cell proliferation
          insulin receptor signaling pathway
          negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          negative regulation of lipid storage
          B cell differentiation
          T cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat6 protein
          glucose homeostasis
          negative regulation of macrophage differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          negative regulation of inflammatory response
          negative regulation of T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of chemotaxis
          regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway
          negative regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
          negative regulation of protein tyrosine kinase activity
          negative regulation of interleukin-6-mediated signaling pathway
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          regulation of hepatocyte growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of interleukin-2-mediated signaling pathway
          negative regulation of prolactin signaling pathway
          negative regulation of interleukin-4-mediated signaling pathway
          negative regulation of macrophage colony-stimulating factor signaling pathway
          negative regulation of positive thymic T cell selection
          positive regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of PERK-mediated unfolded protein response
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          protein tyrosine phosphatase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
          integrin binding
          protein binding
          protein kinase binding
          syntaxin binding
          receptor tyrosine kinase binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0