Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNORD115-43 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNORD115-43 SNORD115-1 SNORD115-10 SNORD115-11 SNORD115-12 SNORD115-13 SNORD115-14 SNORD115-15 SNORD115-16 SNORD115-2 SNORD115-20 SNORD115-21 SNORD115-22 SNORD115-24 SNORD115-26 SNORD115-29 SNORD115-30 SNORD115-31 SNORD115-34 SNORD115-35 SNORD115-36 SNORD115-38 SNORD115-39 SNORD115-4 SNORD115-40 SNORD115-41 SNORD115-42 SNORD115-44 SNORD115-5 SNORD115-6 SNORD115-8 SNORD115-9 SNRPN
          Gene Name:
          small nucleolar RNA, C/D box 115-43
          small nucleolar RNA, C/D box 115-1
          small nucleolar RNA, C/D box 115-10
          small nucleolar RNA, C/D box 115-11
          small nucleolar RNA, C/D box 115-12
          small nucleolar RNA, C/D box 115-13
          small nucleolar RNA, C/D box 115-14
          small nucleolar RNA, C/D box 115-15
          small nucleolar RNA, C/D box 115-16
          small nucleolar RNA, C/D box 115-2
          small nucleolar RNA, C/D box 115-20
          small nucleolar RNA, C/D box 115-21
          small nucleolar RNA, C/D box 115-22
          small nucleolar RNA, C/D box 115-24
          small nucleolar RNA, C/D box 115-26
          small nucleolar RNA, C/D box 115-29
          small nucleolar RNA, C/D box 115-30
          small nucleolar RNA, C/D box 115-31
          small nucleolar RNA, C/D box 115-34
          small nucleolar RNA, C/D box 115-35
          small nucleolar RNA, C/D box 115-36
          small nucleolar RNA, C/D box 115-38
          small nucleolar RNA, C/D box 115-39
          small nucleolar RNA, C/D box 115-4
          small nucleolar RNA, C/D box 115-40
          small nucleolar RNA, C/D box 115-41
          small nucleolar RNA, C/D box 115-42
          small nucleolar RNA, C/D box 115-44
          small nucleolar RNA, C/D box 115-5
          small nucleolar RNA, C/D box 115-6
          small nucleolar RNA, C/D box 115-8
          small nucleolar RNA, C/D box 115-9
          small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N
          Gene Aliases:
          HBII-52-43
          HBII-52-1, RNHBII52
          HBII-52-10
          HBII-52-11
          HBII-52-12
          HBII-52-13
          HBII-52-14
          HBII-52-15
          HBII-52-16
          HBII-52-2
          HBII-52-20
          HBII-52-21
          HBII-52-22
          HBII-52-24
          HBII-52-26
          HBII-52-29
          HBII-52-30
          HBII-52-31
          HBII-52-34
          HBII-52-35
          HBII-52-36
          HBII-52-38
          HBII-52-39
          HBII-52-4
          HBII-52-40
          HBII-52-41
          HBII-52-42
          HBII-52-44
          HBII-52-5
          HBII-52-6
          HBII-52-8
          HBII-52-9
          HCERN3, PWCR, RT-LI, SM-D, SMN, SNRNP-N, SNURF-SNRPN, sm-N
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25249198 - 25249279 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25170723 - 25170804 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25187536 - 25187616 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25189414 - 25189495 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25191416 - 25191497 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25193321 - 25193402 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25194921 - 25195001 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25197576 - 25197656 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25199448 - 25199529 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25172635 - 25172716 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25206262 - 25206343 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25208083 - 25208163 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25209918 - 25209999 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25213659 - 25213729 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25218617 - 25218698 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25223246 - 25223327 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25225203 - 25225284 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25227109 - 25227190 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25232387 - 25232468 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25234247 - 25234328 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25236085 - 25236166 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25239838 - 25239919 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25241746 - 25241827 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25176832 - 25176913 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25243614 - 25243695 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25245478 - 25245559 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25247345 - 25247426 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25250859 - 25250940 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25178738 - 25178819 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25180497 - 25180578 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25184306 - 25184387 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 25185631 - 25185712 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.15: 24823637 - 24978723 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          Hs.555970
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID s56796

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가 5,366.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5366.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNORD115-43
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003358.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_001291.2 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-10
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003302.1 1 58
          Gene Symbol: SNORD115-11
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003303.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-12
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003304.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-13
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003305.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-14
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003306.1 1 58
          Gene Symbol: SNORD115-15
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003307.1 1 58
          Gene Symbol: SNORD115-16
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003308.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003294.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-20
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003312.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-21
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003313.1 1 58
          Gene Symbol: SNORD115-22
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003314.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-24
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003495.1 1 48
          Gene Symbol: SNORD115-26
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003343.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-29
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003344.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-30
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003345.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-31
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003346.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-34
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003349.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-35
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003350.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-36
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003351.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-38
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003353.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-39
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003354.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003296.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-40
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003355.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-41
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003356.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-42
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003357.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-44
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003359.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003297.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003298.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003300.1 1 59
          Gene Symbol: SNORD115-9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003301.1 1 59
          Gene Symbol: SNRPN
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AF400495.1 - LIT2223
          IC-SNURF-SNRPN 3 prime noncoding transcripts
          5 500
          AF400496.1 - LIT2212
          IC-SNURF-SNRPN 3 prime noncoding transcripts
          1 67
          AF400501.1 - LIT2214
          IC-SNURF-SNRPN 3 prime noncoding transcripts
          1 324
          AY362865.1 -
          3 345

          Back To Top

          추가 정보



          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0