Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDE4D SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE4D
          Gene Name:
          phosphodiesterase 4D
          Gene Aliases:
          ACRDYS2, DPDE3, HSPDE4D, PDE43, PDE4DN2, STRK1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 58969038 - 60488098 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.117545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s57611

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDE4D
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001165899.1 NP_001159371.1 3 494
          XM_011543469.1 XP_011541771.1 4 583
          XM_011543470.2 XP_011541772.1 4 507
          XM_011543471.1 XP_011541773.1 3 460
          XM_011543473.1 XP_011541775.1 3 408
          XM_011543477.2 XP_011541779.1 2 337
          XM_017009565.1 XP_016865054.1 4 620
          XM_017009566.1 XP_016865055.1 4 510
          XM_017009567.1 XP_016865056.1 2 248
          XM_017009568.1 XP_016865057.1 4 494
          XM_017009571.1 XP_016865060.1 4 490
          GenBank mRNA AF536976.1 - 2 317
          AK307363.1 - 3 461
          AY245866.1 - 3 459
          BX648604.1 - 5 696
          DB230503.1 - 3 494

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of heart rate
          cAMP catabolic process
          smooth muscle contraction
          aging
          regulation of receptor activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          cAMP-mediated signaling
          neutrophil chemotaxis
          regulation of cAMP metabolic process
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          multicellular organism growth
          negative regulation of heart contraction
          T cell receptor signaling pathway
          regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          establishment of endothelial barrier
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to epinephrine stimulus
          adrenergic receptor signaling pathway
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          adrenergic receptor signaling pathway involved in positive regulation of heart rate
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          negative regulation of relaxation of cardiac muscle
          3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
          protein binding
          drug binding
          enzyme binding
          cAMP binding
          beta-2 adrenergic receptor binding
          ion channel binding
          metal ion binding
          ATPase binding
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0