Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PDE4D SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PDE4D
          Gene Name:
          phosphodiesterase 4D
          Gene Aliases:
          ACRDYS2, DPDE3, HSPDE4D, PDE43, PDE4DN2, STRK1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 58969038 - 60488098 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.117545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s57613

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PDE4D
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001165899.1 NP_001159371.1 3 372
          XM_011543469.1 XP_011541771.1 4 461
          XM_011543470.2 XP_011541772.1 4 385
          XM_011543471.1 XP_011541773.1 3 338
          XM_011543473.1 XP_011541775.1 3 286
          XM_011543477.2 XP_011541779.1 2 215
          XM_017009565.1 XP_016865054.1 4 498
          XM_017009566.1 XP_016865055.1 4 388
          XM_017009567.1 XP_016865056.1 2 126
          XM_017009568.1 XP_016865057.1 4 372
          XM_017009571.1 XP_016865060.1 4 368
          GenBank mRNA AF536976.1 - 2 195
          AK307363.1 - 3 339
          AY245866.1 - 3 337
          BX648604.1 - 5 574
          DB230503.1 - 3 372

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of heart rate
          cAMP catabolic process
          smooth muscle contraction
          aging
          regulation of receptor activity
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol by sarcoplasmic reticulum
          cAMP-mediated signaling
          neutrophil chemotaxis
          regulation of cAMP metabolic process
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-2 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          multicellular organism growth
          negative regulation of heart contraction
          T cell receptor signaling pathway
          regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
          establishment of endothelial barrier
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to epinephrine stimulus
          adrenergic receptor signaling pathway
          regulation of cardiac muscle cell contraction
          adrenergic receptor signaling pathway involved in positive regulation of heart rate
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          negative regulation of relaxation of cardiac muscle
          3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase activity
          3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase activity
          protein binding
          drug binding
          enzyme binding
          cAMP binding
          beta-2 adrenergic receptor binding
          ion channel binding
          metal ion binding
          ATPase binding
          scaffold protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0