Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ADORA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Adora1
          Gene Name:
          adenosine A1 receptor
          Gene Aliases:
          A1-AR, A1AR, A1R, AA1R, AI848715, BB176431, Ri
          Chromosome Location:
          Chr.1: 134199215 - 134235457 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.298908
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s62043

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Adora1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001008533.3 NP_001008533.1 2 1547
          NM_001039510.2 NP_001034599.1 3 732
          NM_001282945.1 NP_001269874.1 3 766
          NM_001291928.1 NP_001278857.1 2 298
          NM_001291930.1 NP_001278859.1 2 334
          GenBank mRNA AJ555877.1 - 2 445
          AK038774.1 - 3 706
          AK043954.1 - 2 1488
          AK045729.1 - 2 1087
          AK134532.1 - 3 736
          AK134553.1 - 2 952
          AK134709.1 - 2 913
          AU080986.1 - 3 673
          BC026602.1 - 2 398
          BC079624.1 - 4 668 30536680
          BY737264.1 - 2 298
          KC881107.1 - 2 174
          U05671.1 - 2 752

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          temperature homeostasis
          response to hypoxia
          adenosine receptor signaling pathway
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          negative regulation of acute inflammatory response
          negative regulation of leukocyte migration
          positive regulation of peptide secretion
          regulation of glomerular filtration
          protein targeting to membrane
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of glutamate secretion
          lipid catabolic process
          negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of nucleoside transport
          negative regulation of neurotrophin production
          positive regulation of protein dephosphorylation
          negative regulation of renal sodium excretion
          negative regulation of circadian sleep/wake cycle, sleep
          negative regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of potassium ion transport
          positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of blood pressure
          negative regulation of heart contraction
          negative regulation of vasodilation
          negative regulation of hormone secretion
          regulation of synaptic plasticity
          negative regulation of inflammatory response
          cognition
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain
          negative regulation of lipid catabolic process
          regulation of sensory perception of pain
          negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of cardiac muscle contraction
          negative regulation of cardiac muscle contraction
          excitatory postsynaptic potential
          relaxation of vascular smooth muscle
          negative regulation of mucus secretion
          negative regulation of long term synaptic depression
          G-protein coupled adenosine receptor activity
          G-protein coupled receptor binding
          purine nucleoside binding
          phospholipase C activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          protein binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          heterotrimeric G-protein binding
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0