Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ERCC2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ercc2
          Gene Name:
          excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 2
          Gene Aliases:
          AA407812, AU020867, AW240756, CXPD, Ercc-2, XPD
          Chromosome Location:
          Chr.7: 19382039 - 19395692 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.36524
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s65647

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ercc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_007949.4 NP_031975.2 16 1512
          GenBank mRNA AK004652.1 - 12 1164
          AK082323.1 - 9 765
          AK082761.1 - 16 1513
          AK141692.1 - 16 1531
          AK145969.1 - 16 1521
          BC034517.1 - 15 1448 4458839
          U97572.1 - 15 1496

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001172809.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          nucleobase-containing compound metabolic process
          DNA repair
          transcription-coupled nucleotide-excision repair
          nucleotide-excision repair
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          response to oxidative stress
          chromosome segregation
          aging
          cell proliferation
          response to UV
          UV protection
          post-embryonic development
          spinal cord development
          hair cycle process
          extracellular matrix organization
          bone mineralization
          central nervous system myelin formation
          DNA duplex unwinding
          nucleotide-excision repair, DNA incision
          multicellular organism growth
          hair cell differentiation
          embryonic cleavage
          erythrocyte maturation
          positive regulation of DNA binding
          skin development
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          hair follicle maturation
          hematopoietic stem cell differentiation
          regulation of mitotic cell cycle phase transition
          nucleotide binding
          nucleic acid binding
          DNA binding
          ATP-dependent DNA helicase activity
          helicase activity
          protein kinase activity
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          ATP-dependent helicase activity
          DNA-dependent ATPase activity
          RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity
          hydrolase activity
          hydrolase activity, acting on acid anhydrides, in phosphorus-containing anhydrides
          5'-3' DNA helicase activity
          metal ion binding
          protein N-terminus binding
          iron-sulfur cluster binding
          4 iron, 4 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0