Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SFRP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Sfrp2
          Gene Name:
          secreted frizzled-related protein 2
          Gene Aliases:
          AI851596, Sdf5
          Chromosome Location:
          Chr.3: 83766148 - 83774314 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.19155
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s73482

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Sfrp2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009144.2 NP_033170.1 2 787
          GenBank mRNA AF017989.1 - 2 819
          AK138252.1 - 2 626
          AK147091.1 - 2 784
          BC014722.1 - 2 747 4487469
          D50462.1 - 2 579
          U88567.1 - 2 801

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          patterning of blood vessels
          somitogenesis
          neural tube closure
          chondrocyte development
          outflow tract morphogenesis
          cardiac left ventricle morphogenesis
          apoptotic process
          signal transduction
          multicellular organism development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          anterior/posterior pattern specification
          negative regulation of gene expression
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          negative regulation of epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of endopeptidase activity
          Wnt signaling pathway
          neural tube development
          regulation of Wnt signaling pathway
          cell differentiation
          negative regulation of Wnt signaling pathway
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of cell migration
          negative regulation of BMP signaling pathway
          cellular response to extracellular stimulus
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of catenin import into nucleus
          post-anal tail morphogenesis
          regulation of cell proliferation
          response to drug
          negative regulation of mesodermal cell fate specification
          embryonic digit morphogenesis
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of JUN kinase activity
          positive regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of angiogenesis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          development of primary male sexual characteristics
          digestive tract morphogenesis
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cartilage development
          convergent extension involved in axis elongation
          canonical Wnt signaling pathway
          bone morphogenesis
          negative regulation of dermatome development
          hematopoietic stem cell proliferation
          cellular response to X-ray
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of establishment of planar polarity
          planar cell polarity pathway involved in neural tube closure
          Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of stem cell division
          negative regulation of planar cell polarity pathway involved in axis elongation
          positive regulation of receptor activity
          protein binding
          enzyme activator activity
          Wnt-protein binding
          receptor agonist activity
          endopeptidase activator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0