Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SCN1B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SCN1B
          Gene Name:
          sodium voltage-gated channel beta subunit 1
          Gene Aliases:
          ATFB13, BRGDA5, GEFSP1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 35030688 - 35040449 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.436646
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s739
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SCN1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001037.4 NP_001028.1 3 529
          NM_001321605.1 NP_001308534.1 3 769
          NM_199037.4 NP_950238.1 3 529
          GenBank mRNA AK313279.1 - 3 414
          AY391842.1 - 3 396
          BC021266.2 - 2 300
          BC067122.1 - 3 529 5728955
          BM805468.1 - 3 551
          BT019923.1 - 3 396
          DA062026.1 - 3 405
          L10338.1 - 3 493
          L16242.1 - 3 420

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00168897_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell adhesion
          chemical synaptic transmission
          axon guidance
          positive regulation of sodium ion transport
          positive regulation of neuron projection development
          neuronal action potential propagation
          corticospinal neuron axon guidance
          sodium ion transmembrane transport
          locomotion
          response to pyrethroid
          membrane depolarization
          cardiac muscle contraction
          regulation of postsynaptic membrane potential
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization
          cardiac conduction
          cardiac muscle cell action potential involved in contraction
          membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential
          membrane depolarization during Purkinje myocyte cell action potential
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          voltage-gated sodium channel activity
          protein binding
          sodium channel regulator activity
          sodium channel inhibitor activity
          voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential
          voltage-gated sodium channel activity involved in Purkinje myocyte action potential

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0