Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RSAD2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rsad2
          Gene Name:
          radical S-adenosyl methionine domain containing 2
          Gene Aliases:
          2510004L01Rik, Vig1, cig5
          Chromosome Location:
          Chr.12: 26442743 - 26456478 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.24045
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s81519

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가 5,354.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5354.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rsad2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_021384.4 NP_067359.2 3 721
          GenBank mRNA AF236064.2 - 3 697
          AF442152.1 - 3 682
          AK010906.1 - 3 700
          AK036373.1 - 3 701
          AK149900.1 - 3 702
          AK150069.1 - 3 703
          AK150347.1 - 3 703
          AK150406.1 - 3 701
          AK150425.1 - 3 703
          AK150525.1 - 3 702
          AK150536.1 - 3 704
          AK150616.1 - 3 701
          AK150684.1 - 3 703
          AK150731.1 - 3 703
          AK150767.1 - 3 703
          AK150783.1 - 3 703
          AK150788.1 - 3 703
          AK150812.1 - 3 703
          AK150835.1 - 3 702
          AK151140.1 - 3 703
          AK151185.1 - 3 703
          AK151191.1 - 3 703
          AK151206.1 - 3 703
          AK151286.1 - 3 701
          AK151308.1 - 3 703
          AK151331.1 - 4 1138
          AK151339.1 - 3 701
          AK151389.1 - 3 703
          AK151410.1 - 3 702
          AK151412.1 - 3 701
          AK151414.1 - 3 702
          AK151476.1 - 3 703
          AK151502.1 - 3 703
          AK151538.1 - 3 703
          AK151767.1 - 3 703
          AK151770.1 - 3 701
          AK151825.1 - 3 701
          AK151833.1 - 3 701
          AK151846.1 - 3 701
          AK151906.1 - 3 703
          AK151909.1 - 3 701
          AK151940.1 - 3 701
          AK151954.1 - 3 703
          AK151971.1 - 3 703
          AK152050.1 - 3 701
          AK152065.1 - 3 703
          AK152075.1 - 3 703
          AK152235.1 - 3 701
          AK152239.1 - 3 703
          AK152241.1 - 3 703
          AK152310.1 - 3 701
          AK152354.1 - 3 701
          AK152493.1 - 3 703
          AK152600.1 - 3 701
          AK152601.1 - 3 703
          AK152631.1 - 3 701
          AK152644.1 - 3 703
          AK152664.1 - 3 703
          AK152701.1 - 3 701
          AK152796.1 - 3 701
          AK152861.1 - 3 701
          AK152880.1 - 3 701
          AK152895.1 - 3 703
          AK152934.1 - 3 703
          AK152962.1 - 3 701
          AK153003.1 - 3 703
          AK153024.1 - 3 703
          AK153062.1 - 3 705
          AK153077.1 - 3 701
          AK153078.1 - 3 701
          AK153232.1 - 3 703
          AK153234.1 - 3 703
          AK153306.1 - 3 701
          AK153318.1 - 3 703
          AK153324.1 - 3 703
          AK153350.1 - 4 1138
          AK153435.1 - 3 579
          AK153453.1 - 3 700
          AK153556.1 - 3 703
          AK159147.1 - 3 701
          BC057868.1 - 3 694 5327504
          CT010378.1 - 3 688

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_138881, Y07704.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          immune system process
          response to virus
          regulation of ossification
          positive regulation of toll-like receptor 7 signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor 9 signaling pathway
          CD4-positive, alpha-beta T cell activation
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          negative regulation of protein secretion
          defense response to virus
          positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production
          catalytic activity
          protein binding
          protein self-association
          metal ion binding
          iron-sulfur cluster binding
          4 iron, 4 sulfur cluster binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0