Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABLIM1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABLIM1
          Gene Name:
          actin binding LIM protein 1
          Gene Aliases:
          ABLIM, LIMAB1, LIMATIN, abLIM-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 114431110 - 114821643 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.438236
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s8185

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABLIM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003407.1 NP_001003407.1 10 1329
          NM_001003408.1 NP_001003408.1 11 1413
          NM_001322882.1 NP_001309811.1 11 1413
          NM_001322883.1 NP_001309812.1 10 1329
          NM_001322884.1 NP_001309813.1 10 1128
          NM_001322885.1 NP_001309814.1 10 1128
          NM_001322886.1 NP_001309815.1 10 1128
          NM_001322887.1 NP_001309816.1 10 1329
          NM_001322888.1 NP_001309817.1 5 580
          NM_001322889.1 NP_001309818.1 6 685
          NM_001322890.1 NP_001309819.1 5 580
          NM_001322891.1 NP_001309820.1 5 601
          NM_001322892.1 NP_001309821.1 5 580
          NM_001322893.1 NP_001309822.1 5 601
          NM_001322894.1 NP_001309823.1 5 601
          NM_001322895.1 NP_001309824.1 5 580
          NM_001322896.1 NP_001309825.1 4 502
          NM_001322897.1 NP_001309826.1 4 502
          NM_001322898.1 NP_001309827.1 5 580
          NM_001322899.1 NP_001309828.1 5 601
          NM_001322900.1 NP_001309829.1 4 502
          NM_002313.5 NP_002304.3 10 1306
          NM_006720.3 NP_006711.3 6 664
          XM_005269824.2 XP_005269881.1 10 2065
          XM_005269826.1 XP_005269883.1 6 669
          XM_005269827.4 XP_005269884.1 5 1299
          XM_006717837.1 XP_006717900.1 11 1761
          XM_006717846.3 XP_006717909.1 6 1404
          XM_006717847.1 XP_006717910.1 5 498
          XM_011539801.1 XP_011538103.1 11 1165
          XM_011539802.1 XP_011538104.1 11 1078
          XM_011539803.1 XP_011538105.1 12 1183
          XM_011539805.1 XP_011538107.1 11 1418
          XM_017016242.1 XP_016871731.1 13 1267
          XM_017016243.1 XP_016871732.1 13 1267
          XM_017016244.1 XP_016871733.1 13 1267
          XM_017016245.1 XP_016871734.1 11 1251
          XM_017016246.1 XP_016871735.1 13 1267
          XM_017016247.1 XP_016871736.1 10 1047
          XM_017016248.1 XP_016871737.1 9 963
          XM_017016249.1 XP_016871738.1 13 1267
          XM_017016250.1 XP_016871739.1 10 1167
          XM_017016251.1 XP_016871740.1 12 1183
          XM_017016252.1 XP_016871741.1 12 1183
          XM_017016253.1 XP_016871742.1 12 1183
          XM_017016254.1 XP_016871743.1 13 1267
          XM_017016255.1 XP_016871744.1 10 1167
          XM_017016256.1 XP_016871745.1 10 2065
          XM_017016257.1 XP_016871746.1 12 1267
          XM_017016258.1 XP_016871747.1 5 1299
          XM_017016259.1 XP_016871748.1 5 498
          GenBank mRNA AF005654.1 - 10 1327
          AK058007.1 - 1 53
          AK093471.1 - 11 933
          AK098277.1 - 6 669
          AK122891.1 - 11 1763
          AK297344.1 - 10 1403
          AK298709.1 - 5 484
          BC002448.2 - 4 406 3347450
          CR749819.1 - 5 576
          D31883.2 - 10 1131

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cytoskeleton organization
          visual perception
          organ morphogenesis
          lamellipodium assembly
          cilium assembly
          actin binding
          protein binding
          zinc ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0