Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABLIM1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABLIM1
Gene Name:
actin binding LIM protein 1
Gene Aliases:
ABLIM, LIMAB1, LIMATIN, abLIM-1
Chromosome Location:
Chr.10: 114431110 - 114821643 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.438236
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s8186
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABLIM1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001003407.1
NP_001003407.1
15
1752
NM_001003408.1
NP_001003408.1
16
1836
NM_001322882.1
NP_001309811.1
16
1842
NM_001322883.1
NP_001309812.1
14
1647
NM_001322884.1
NP_001309813.1
14
1452
NM_001322885.1
NP_001309814.1
14
1446
NM_001322890.1
NP_001309819.1
9
904
NM_001322891.1
NP_001309820.1
9
925
NM_001322892.1
NP_001309821.1
9
898
NM_001322893.1
NP_001309822.1
9
919
NM_001322896.1
NP_001309825.1
8
820
NM_002313.5
NP_002304.3
15
1729
NM_006720.3
NP_006711.3
10
982
XM_005269826.1
XP_005269883.1
12
1218
XM_005269827.4
XP_005269884.1
11
1848
XM_006717837.1
XP_006717900.1
17
2310
XM_006717846.3
XP_006717909.1
12
1953
XM_006717847.1
XP_006717910.1
11
1047
XM_011539801.1
XP_011538103.1
17
1714
XM_011539802.1
XP_011538104.1
17
1627
XM_011539803.1
XP_011538105.1
17
1606
XM_011539805.1
XP_011538107.1
17
1967
XM_017016242.1
XP_016871731.1
19
1810
XM_017016243.1
XP_016871732.1
18
1696
XM_017016244.1
XP_016871733.1
18
1690
XM_017016245.1
XP_016871734.1
17
1800
XM_017016246.1
XP_016871735.1
17
1591
XM_017016247.1
XP_016871736.1
14
1365
XM_017016250.1
XP_016871739.1
16
1716
XM_017016251.1
XP_016871740.1
16
1507
XM_017016252.1
XP_016871741.1
16
1501
XM_017016255.1
XP_016871744.1
15
1596
XM_017016256.1
XP_016871745.1
14
2389
XM_017016258.1
XP_016871747.1
10
1728
XM_017016259.1
XP_016871748.1
10
927
GenBank mRNA
AF005654.1
-
15
1750
AK058007.1
-
5
371
AK093471.1
-
15
1251
AK098277.1
-
10
987
AK122891.1
-
16
2192
BC002448.2
-
8
724
3347450
CR749819.1
-
9
894
D31883.2
-
15
1554
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
actin or actin-binding cytoskeletal protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cytoskeleton organization
visual perception
organ morphogenesis
lamellipodium assembly
cilium assembly
actin binding
protein binding
zinc ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0