Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other B3GALT5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          B3galt5
          Gene Name:
          UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 5
          Gene Aliases:
          1190002B21Rik, AU045265, b3Galt-V
          Chromosome Location:
          Chr.16: 96235801 - 96319859 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.154783
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s96894

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: B3galt5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001122993.1 NP_001116465.1 4 671
          NM_033149.3 NP_149161.1 3 304
          GenBank mRNA BC047347.1 - 4 671
          BC051669.1 - 4 671
          BC057887.1 - 3 304 4983830
          BY124193.1 - 3 280

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein glycosylation
          alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-mannosyltransferase activity
          mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-mannosyltransferase activity
          alpha-1,3-galactosyltransferase activity
          UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase activity
          glycolipid mannosyltransferase activity
          oligosaccharyl transferase activity
          dolichyl-phosphate-glucose-glycolipid alpha-glucosyltransferase activity
          acetylglucosaminyltransferase activity
          acetylgalactosaminyltransferase activity
          galactosyltransferase activity
          fucosyltransferase activity
          O antigen polymerase activity
          lipopolysaccharide-1,6-galactosyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring glycosyl groups
          cellulose synthase activity
          9-phenanthrol UDP-glucuronosyltransferase activity
          1-phenanthrol glycosyltransferase activity
          9-phenanthrol glycosyltransferase activity
          1,2-dihydroxy-phenanthrene glycosyltransferase activity
          phenanthrol glycosyltransferase activity
          beta-1,4-mannosyltransferase activity
          alpha-1,2-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          lipopolysaccharide-1,5-galactosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity
          inositol phosphoceramide synthase activity
          glucosyltransferase activity
          alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity
          alpha-(1->6)-fucosyltransferase activity
          indole-3-butyrate beta-glucosyltransferase activity
          salicylic acid glucosyltransferase (ester-forming) activity
          salicylic acid glucosyltransferase (glucoside-forming) activity
          benzoic acid glucosyltransferase activity
          chondroitin hydrolase activity
          dolichyl-pyrophosphate Man7GlcNAc2 alpha-1,6-mannosyltransferase activity
          cytokinin 9-beta-glucosyltransferase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-72rkq:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline