Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NTRK3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NTRK3
          Gene Name:
          neurotrophic receptor tyrosine kinase 3
          Gene Aliases:
          GP145-TrkC, TRKC, gp145(trkC)
          Chromosome Location:
          Chr.15: 87859749 - 88256796 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.185701
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s9751

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NTRK3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001007156.2 NP_001007157.1 3, 4 547
          NM_001012338.2 NP_001012338.1 3, 4 547
          NM_001243101.1 NP_001230030.1 3, 4 547
          NM_001320134.1 NP_001307063.1 1, 2 257
          NM_002530.3 NP_002521.2 3, 4 547
          XM_006720543.3 XP_006720606.1 1, 2 856
          XM_006720544.3 XP_006720607.1 1, 2 856
          XM_006720545.3 XP_006720608.1 1, 2 856
          XM_006720548.3 XP_006720611.1 1, 2 856
          XM_006720549.3 XP_006720612.1 1, 2 856
          XM_006720550.3 XP_006720613.1 1, 2 856
          XM_011521637.2 XP_011519939.1 1, 2 856
          XM_011521638.2 XP_011519940.1 1, 2 856
          XM_017022240.1 XP_016877729.1 2, 3 727
          XM_017022242.1 XP_016877731.1 1, 2 856
          XM_017022247.1 XP_016877736.1 1, 2 856
          XM_017022248.1 XP_016877737.1 1, 2 856
          XM_017022249.1 XP_016877738.1 1, 2 856
          XM_017022250.1 XP_016877739.1 1, 2 856
          XM_017022253.1 XP_016877742.1 1, 2 856
          XM_017022254.1 XP_016877743.1 1, 2 856
          GenBank mRNA AK297160.1 - 1, 2 265
          AK309695.1 - 1, 2 267
          AK313646.1 - 1, 2 266
          BC013693.1 - 1, 2 246 4181574
          BI962878.1 - 517
          BT007291.1 - 1, 2 241
          DA789502.1 - 3, 4 547
          KJ534904.1 - 1, 2 241
          KJ534905.1 - 1, 2 241
          KJ534906.1 - 1, 2 241
          KJ535052.1 - 1, 2 241
          S76475.1 - 1, 2 256
          S76476.1 - 1, 2 256
          U05012.1 - 2, 3 396

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001270655, NM_019248, NM_001270656, XM_008759513, L14445, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008746, NM_182809, JF417977, AF035399, AY336094, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          neuron migration
          negative regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of protein phosphorylation
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          heart development
          circadian rhythm
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          modulation by virus of host transcription
          positive regulation of cell migration
          activation of protein kinase B activity
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          neurotrophin signaling pathway
          mechanoreceptor differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          response to ethanol
          protein autophosphorylation
          ephrin receptor signaling pathway
          neuron fate specification
          response to axon injury
          positive regulation of axon extension involved in regeneration
          negative regulation of astrocyte differentiation
          positive regulation of positive chemotaxis
          response to corticosterone
          positive regulation of synapse assembly
          negative regulation of cell death
          lens fiber cell differentiation
          cellular response to retinoic acid
          cochlea development
          activation of GTPase activity
          positive regulation of actin cytoskeleton reorganization
          p53 binding
          GPI-linked ephrin receptor activity
          neurotrophin receptor activity
          protein binding
          ATP binding
          neurotrophin binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-cdcg2:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0