Recent searches Clear History
Fale conosco
Interpreting test results for food allergies: Practical insights for primary care
Article
Food allergy
Publicado em: janeiro de 2026
Revisado clinicamente por: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
As alergias alimentares estão cada vez mais comuns, afetando até 250 milhões de pessoas em todo o mundo1 mas continuam subreconhecidas na atenção primária. Isso deixa os pacientes vulneráveis a diagnósticos errados, restrição alimentar desnecessária ou, em casos graves, anafilaxia.
A atenção primária é frequentemente o primeiro passo para pacientes que apresentam sintomas de suspeita de alergia alimentar2 por isso é essencial que os profissionais de atenção primária (HCPs) sigam uma abordagem estruturada e baseada em diretrizes ao avaliar suspeita de alergias alimentares.
Como escolher o exame certo
O diagnóstico preciso de uma alergia alimentar começa com o histórico do paciente. Deve-se incluir: 3
  • Reações ou eventos adversos sem explicação após a exposição
  • Histórico de desconforto e ansiedade relacionados a alimentos ou à exclusão de certos alimentos
  • Dietas autorrestritivas ou uso de orientação on-line
  • Sintomas gastrointestinais, cutâneos ou respiratórios recorrentes
Isso pode ajudar a determinar quais pacientes podem se beneficiar de exames adicionais.
O tipo de exame importa5
Selecionar o exame correto é especialmente relevante porque, enquanto 35% dos pacientes relatam uma alergia alimentar, apenas 3,5% têm uma alergia clínica verdadeira. A realização excessiva de testes sem contexto corre o risco de confundir em vez de clarear.5
Specific IgE blood tests
Os testes para alérgenos totais ImmunoCAP™ geralmente são adequados na atenção primária, seja em conjunto ou em substituição ao teste de punção cutânea.
Component-resolved diagnostics (CRD)
Oferece uma visão precisa e direcionada da sensibilização ao alérgeno, ajudando os profissionais a tomar decisões seguras e personalizadas. Alinhado com as diretrizes da EAACI / AAAAI*, o CRD apoia o cuidado baseado em evidências quando é necessário uma compreensão mais profunda. 
Avoid broad screening panels
Solicitar painéis grandes e não seletivos sem uma justificativa clínica clara não é recomendado pelas diretrizes atuais da EAACI*. Testes não seletivos com um grande número de alérgenos aumentam o risco de falsos positivos clinicamente irrelevantes.4
Princípios fundamentais da interpretação
Ao interpretar os resultados dos testes para alérgenos alimentares, sempre leve em consideração o histórico e os sintomas do paciente. Os seguintes princípios têm a intenção de ser orientações práticas para apoiar a tomada de decisão com embasamento, não como regras rígidas. Os testes são apenas uma parte do processo diagnóstico e devem ser usados para esclarecer, não para complicar, o cuidado ao paciente.
Resultados positivos devem sempre ser interpretados no contexto dos sintomas do paciente para confirmar uma alergia clínica.
IgE detectável indica sensibilização, mas a sensibilização isoladamente não é suficiente para o diagnóstico. A correlação com o histórico do paciente é essencial para distinguir uma alergia clínica verdadeira da sensibilização assintomática ou da reatividade cruzada.
Diagnósticos fechados por componentes podem melhorar a especificidade.
As CRDs ajudam a esclarecer se a sensibilização é primária ou devido à reatividade cruzada e podem indicar a potencial gravidade das reações. De acordo com as diretrizes da EAACI, exames de IgE específicas são particularmente bem estabelecidos para alérgenos de alto risco como amendoim (Ara h 2), avelã (Cor a 14) e castanha-de-caju (Ana o 3), embora outros componentes também possam fornecer compreensões valiosas para os diagnósticos.6
Valores quantitativos importam.
Valores quantitativos de IgE fornecem informações valiosas sobre a força da sensibilização. No entanto, os limiares de reatividade clínica variam entre alérgenos e indivíduos e devem ser interpretados no contexto. Quanto mais elevados os níveis de anticorpos lgE específicos, maior o risco de alergia sintomática.7
Resultados negativos não descartam completamente a possibilidade de alergia.
Um exame de IgE específica negativo reduz a probabilidade de alergia, mas não a exclui. Isso pode ocorrer se o alérgeno não estiver incluído no painel do exame, se a reação não for mediada por IgE ou se o sistema de teste utilizado não apresentar sensibilidade. Os exames de extratos de alérgenos totais ImmunoCAP são altamente sensíveis e fornecem uma base confiável para avaliação.
A interpretação holística dos resultados de exames de IgE específica é essencial.
Em um estudo de caso ilustrativo, acompanhamos Tim, um menino jovem inicialmente diagnosticado com alergia ao amendoim, que impactou significativamente sua vida. Um acompanhamento mais embasado revelou uma sensibilização ao alérgeno do amendoim de 2,6 kUA/L e uma sensibilização ao alérgeno Ara h 8 de 2,79 kUA/L.
A sensibilização de Tim ao Ara h 8 está associada tanto a ausência de reação ou reações localizadas, como prurido e formigamento da boca e dos lábios, quanto ao baixo risco de reação sistêmica. Na verdade, Tim pode ser sensível ao pólen de bétula, que tem reação cruzada e reage a uma proteína semelhante ao Ara h 8. Tim não mostra sensibilização detectável às quatro proteínas de armazenamento das nozes associadas a reações graves.8,9,10
Sensibilização assintomática
Quando anticorpos de IgE específcos são detectáveis, mas o paciente não apresenta sintomas ao ser exposto ao alérgeno na vida real, isso é conhecido como sensibilização assintomática ou positividade clinicamente irrelevante. 
Por que ocorre sensibilização assintomática:
  • Sensibilização em baixo nível: Exames modernos conseguem detectar quantidades muito pequenas de IgE. Embora mensuráveis, esses níveis podem ser baixos demais em alguns casos para causar qualquer efeito clínico. Isso é particularmente comum em crianças com dermatite atópica, que podem apresentar sensibilizações alimentar de baixo nível sem sintomas correspondentes.
  • Reatividade cruzada Os anticorpos IgE podem reconhecer proteínas semelhantes entre fontes não relacionadas. Por exemplo, alguém sensibilizado ao pólen de bétula pode testar positivo para maçã mesmo que tolere maçãs sem qualquer reação.
  • Ligação não específica ou artefatos de técnica: Raramente, fatores laboratoriais podem produzir sinais não relacionados à sensibilização verdadeira.
Em resumo, um resultado positivo sem sintomas clínicos não confirma alergia. É importante sempre interpretar os resultados dentro do contexto do histórico do paciente.
A sensibilidade importa
Um resultado negativo torna a alergia alimentar menos provável, especialmente quando medido com um exame altamente sensível, como os exames de IgE específica ImmunoCAP™, que podem detectar até mesmo níveis baixos de IgE.
Se os sintomas persistirem com resultado negativo, o alérgeno responsável pode ter sido ignorado. A reavaliação do histórico do paciente e suas possíveis exposições pode ajudar a orientar os próximos passos.
Possíveis razões para sintomas persistentes apesar de um resultado negativo no teste:
  • O alérgeno testado pode não incluir o gatilho
  • Os níveis de IgE podem estar presentes, mas são muito baixos para serem detectados
  • A reação pode não ser mediada por IgE
Um resultado negativo no exame não deve automaticamente excluir a possibilidade de alergia, especialmente quando o histórico clínico sugere fortemente uma reação. Nesses casos, métodos diagnósticos adicionais, incluindo exames confirmatórios ou um desafio de exposição alimentar por via oral, podem ser necessários.
Quando encaminhar para cuidados especializados
Algumas situações exigem a participação de especialistas para garantir a segurança do paciente e o manejo adequado.
Considere um encaminhamento quando:2
  • Os resultados dos exames são incertos ou conflitantes
  • Suspeita-se de alergia alimentar grave ou anafilaxia
  • A imunoterapia está sendo considerada como parte do plano de tratamento
  • Existe polisensibilização complexa (múltiplos positivos entre diferentes grupos de alérgenos)
  • For necessária uma avaliação diagnóstica adicional, como exposição alimentar por via oral
  • Os sintomas não forem resolvidos pelo manejo na atenção primária
hcp com um paciente
Trabalhar com especialistas ajuda a garantir uma interpretação precisa, reduz o risco de restrições alimentares desnecessárias e dá suporte ao manejo eficaz de pacientes com perfis alérgicos mais complexos.
Clareza que gera melhores resultados
A interpretação precisa é tão importante quanto solicitar o exame em si.
Siga uma abordagem estruturada:6
  1. Comece com um histórico focado que inclua sintomas e exposição do paciente
  2. Escolha do exame apropriado com base nesse histórico
  3. Interprete os resultados cuidadosamente, distinguindo alergia verdadeira de sensibilização assintomática ou reatividade cruzada
  4. Encaminhe para um especialista quando os resultados forem complexos, incertos ou quando decisões de alto risco estiverem envolvidas
Seja prático. Use os resultados dos exames para confirmar analergia verdadeira, evite restrições alimentares desnecessárias e intervenha precocemente com confiança.
Explore mais recursos educacionais e sobre avaliação de alergias alimentares na atenção primária.
*A EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) e a AAAAI (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology) são as principais organizações internacionais dedicadas ao avanço da pesquisa, educação e cuidados clínicos em alergia e imunologia.
Referências
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013.
  2. Demoly P, et al. Development of algorithms for the diagnosis and management of acute allergy in primary practice. World Allergy Organ J. 2019;12(3):100022.
  3. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: Diagnosis and management of food allergy.Allergy. 2014;69(8):1008–1025.
  4. Portnoy JM. Appropriate allergy testing and interpretation. Mo Med. 2011;108(5);339–343. (p. 342).
  5. Onyimba F, et al. Food Allergies and intolerances: a clinical approach to the diagnosis and management of adverse reactions to food. Clin Gastro Hepatol. 2021:1–11.
  6. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2025 Jan;80(1):14–36.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2000 Jun;105(6 Pt 1):1077–84.
  8. Asarnoj A, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468–472.
  9. Peeters KA, et al. Does skin prick test reactivity to purified allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108–115. 
  10. Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189–1195.