ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contacto
Comprender la reactividad cruzada en la alergia alimentaria
Article
Food allergy
Publicado: Enero de 2026
Revisión de aspectos médicos a cargo de: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Para los profesionales de atención primaria, confirmar una alergia alimentaria puede depender tanto de la interpretación de los resultados como de solicitar las pruebas adecuadas. Uno de los principales desafíos en lo que respecta a los resultados de las pruebas es la posibilidad de que se produzca una reactividad cruzada, que tiene lugar cuando las proteínas de diferentes alimentos (o entre alimentos y otras fuentes, como el polen) comparten estructuras similares, lo que hace que el sistema inmunitario confunda unas con otras.1
Esto puede conducir a:
  • Evitar alimentos de forma innecesaria, lo que complica la vida cotidiana2
  • El sobrediagnóstico, que da lugar a intervenciones o tratamientos innecesarios2
  • Subestimar los riesgos, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuados2
  • Ansiedad y deterioro de la calidad de vida de los pacientes y sus familias
El objetivo de este artículo es proporcionar a los médicos de atención primaria un marco claro y basado en la evidencia para distinguir entre la reactividad cruzada y la alergia verdadera.
Reconocer la reactividad cruzada de los alérgenos
La reactividad cruzada se produce cuando los anticuerpos IgE del sistema inmunitario reconocen proteínas con estructuras similares o relaciones biológicas, lo que hace que el organismo responda como si fueran iguales.1
  • Pueden darse proteínas con reacción cruzada entre grupos relacionados, como los cacahuetes y los frutos secos3
  • También pueden establecer vínculos entre grupos no relacionados, como el polen de abedul y el de manzano3
Para interpretar la reactividad cruzada es necesario tener en cuenta el contexto clínico, ya que la sensibilización por sí sola no confirma la alergia. Al revisar los resultados, tenga en cuenta lo siguiente:
  • La sensibilización (un resultado positivo en la prueba de IgE) no equivale a una alergia clínica (síntomas en la vida cotidiana)5
  • Un paciente puede ser portador de IgE y, sin embargo, no presentar ningún síntoma al exponerse5
Esta distinción es fundamental para los médicos de cabecera. Sin ello, se podría diagnosticar erróneamente a los pacientes como alérgicos a alimentos que pueden consumir sin riesgo de ningún tipo.
Patrones comunes de reactividad cruzada que deben conocer los médicos de atención primaria
Síndrome de alergia al polen y a los alimentos:
Los principales alérgenos del polen de abedul son estructuralmente similares a los de la manzana, la avellana, la soja o la zanahoria, entre otros.4 Un paciente sensibilizado al polen de abedul puede dar positivo en las pruebas de estos alimentos, pero tolerarlos sin presentar síntomas o, en algunos casos, desarrollar únicamente reacciones leves, como picor en la boca.
Dentro de los grupos de alimentos:
  • Frutos secos: las nueces, las nueces pecanas y las avellanas forman un grupo de frutos secos con una fuerte reacción cruzada. Las avellanas, los anacardos, las nueces de Brasil, los pistachos y las almendras constituyen otro grupo de frutos secos con una reactividad cruzada moderada.6
  • Cacahuetes y frutos secos: Aunque los cacahuetes son legumbres, entre el 20 % y el 30 % de los pacientes con alergia al cacahuete también presentan una reacción a al menos un tipo de fruto seco.7
  • Marisco: existe un alto grado de reactividad cruzada entre los crustáceos (camarones, cangrejos, langostas y cangrejos de río). El riesgo es menor en el caso de los crustáceos y los moluscos (almejas, ostras, vieiras y mejillones).8
Enfoque práctico para los médicos de atención primaria
Cuando se sospecha de una reactividad cruzada, un enfoque claro y por etapas puede ayudarle a determinar qué aspectos son clínicamente relevantes y a evitar pruebas innecesarias o restricciones dietéticas para los pacientes.
Paso 1. Comenzar con el historial clínico
Pregunte por la exposición real y sus síntomas, como por ejemplo:
  • ¿Se consumió la comida o el paciente solo estuvo en contacto cercano?
  • ¿Provocó alguna reacción?
  • ¿Cuánto tiempo después de la ingestión aparecieron los síntomas?
La historia clínica sigue siendo la herramienta más valiosa para distinguir la sensibilización de la verdadera alergia.
Paso 2. Solicitar pruebas específicas
Utilice pruebas de alérgenos completos de un solo analito, guiándose por el historial del paciente. Evite los paneles indiscriminados, ya que aumentan el riesgo de falsos positivos. Cuando el historial clínico apunta a un posible alérgeno, solicite únicamente las pruebas específicas para dicho alérgeno.
Una vez reducido el número de posibilidades a partir de los antecedentes y el contexto clínico, opte por pruebas de IgE específicas para alérgenos completos. Cuando sospeche que puede haber reactividad cruzada, considere la posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico por componentes (CRD) en lugar de paneles indiscriminados.9
Paso 3. Saber cuándo realizar el seguimiento
Solicite pruebas adicionales o seguimiento especializado cuando se trate de: 10
  • Casos graves o complejos, como anafilaxia, resultados de pruebas poco claros o contradictorios o resultados positivos en varios grupos de alimentos.
  • Resultados poco claros o múltiples sensibilizaciones que complican la interpretación o la toma de decisiones
  • Diagnósticos o terapias avanzadas, incluyendo pruebas de provocación alimentaria o inmunoterapia, que deben ser supervisadas por un alergólogo.
  • Impacto significativo en la salud o la calidad de vida, como restricciones dietéticas amplias que perjudican la nutrición o causan ansiedad.
Una vía práctica para avanzar
La reactividad cruzada es frecuente, especialmente en pacientes alérgicos al polen, pero no siempre es clínicamente significativa. Un resultado positivo de IgE en múltiples alimentos suele deberse a estructuras proteicas comunes, más que a una verdadera alergia.
Evitar alimentos sin necesidad conlleva riesgos reales, y el sobrediagnóstico y la interpretación errónea pueden aumentar la ansiedad, restringir la dieta innecesariamente y provocar problemas nutricionales, especialmente en los niños.11
Un proceso estructurado aporta claridad:
  1. Comience por la historia clínica y los síntomas del paciente
  2. Continúe con las pruebas pertinentes
  3. Detecte patrones comunes de reactividad cruzada
  4. Derive los casos que excedan el ámbito de la atención primaria
Al comprender la reactividad cruzada de los alérgenos, los médicos de atención primaria están mejor preparados para ofrecer orientación práctica y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, lo que refuerza la confianza a la hora de interpretar las pruebas y ayuda a gestionar la reactividad cruzada en la práctica diaria.
Explore los recursos disponibles para mejorar la evaluación de las alergias alimentarias en la atención primaria
Referencias
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. Mayo de 2016;27 Suppl 23:1-250. doi:
  2. Cox AL, et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S, et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33–46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH, et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291–307.
  6. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. Julio de 2005;95(1):45–52.
  7. McWilliam V, et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. Sep. 2015;15(9):54-54
  8. Gelis S, et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY, et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. Dic. 2011;17(Suppl 17):S447–S447.
  11. Kotchetkoff ECA, et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65–S73.