ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Amélioration de la précision moléculaire dans le diagnostic des allergies aux fruits à coque
Article
Food allergy
Publié en : mars 2026
Revue médicale réalisée par : 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Pourquoi les diagnostics avancés sont essentiels
Les allergies aux fruits à coque figurent parmi les allergies alimentaires médiées par les IgE les plus sévères, représentant 33 à 48 % des cas d’anaphylaxie aux États-Unis et 16 % en Europe.1, 2 La noix est le fruit à coque le plus fréquemment impliqué dans les cas d’anaphylaxie liés aux fruits à coque aux États-Unis1,3, tandis que l’allergie à la noisette figure parmi les plus fréquentes en Europe4, avec des taux de sensibilisation pouvant atteindre 17 % chez les enfants d’âge scolaire et près de 7 % chez les adultes dans les zones où le pollen de bouleau est endémique5.
Les allergies à la noix et à la noisette coexistent fréquemment et, avec d’autres fruits à coque et l’arachide, représentent une part importante des anaphylaxies d’origine alimentaire.6, 7 Certains patients allergiques à la noix ou à la noisette présentent des résultats négatifs pour les principaux allergènes moléculaires, tout en étant sensibilisés aux extraits allergéniques.8, 9
Jeune fille regardant des biscuits malgré une allergie aux fruits à coque
Les protéines de stockage de type globulines 7S constituent des marqueurs cliniquement importants associés aux réactions systémiques, mais elles ne sont généralement pas incluses dans les tests diagnostiques actuels. 5, 12, 13L’intégration de nouveaux allergènes moléculaires de type viciline dans le diagnostic des allergies à la noix et à la noisette permet de combler ces lacunes et d’obtenir une vision plus complète des profils de sensibilisation.
Besoin clinique : identifier les sensibilisations non détectées
Les globulines 7S sont des protéines de stockage hautement stables, résistantes à la chaleur et à la digestion, associées à une sensibilisation primaire et à un risque accru de réactions systémiques. Malgré leur importance clinique, les allergènes moléculaires de type viciline n’étaient jusqu’à présent pas disponibles dans les panels diagnostiques pour la noix et la noisette, laissant certaines sensibilisations non détectées chez certains patients. 9, 10
Chez certains individus, les vicilines peuvent être les seules protéines de stockage auxquelles ils sont sensibilisés. En l’absence de ces marqueurs, des patients pourtant cliniquement allergiques peuvent présenter des résultats négatifs pour les allergènes moléculaires actuellement testés de la noix et de la noisette, ce qui complique le diagnostic et l’évaluation du risque. Il est important de noter que la sensibilisation aux vicilines permet de distinguer une allergie alimentaire primaire cliniquement significative d’une sensibilisation croisée liée aux pollens (p. ex. PR-10, profilines).11
 L’ajout de Cor a 11, Cor a 16, Jug r 2 et Jug r 6 permet de révéler ces sensibilisations non détectées, de clarifier les profils de sensibilisation primaire et croisée, et d’offrir une vision moléculaire plus complète des allergies à la noix et à la noisette.10, 11
Données scientifiques : ce que montrent les études
Des données récentes montrent que l’ajout d’allergènes moléculaires de type viciline améliore significativement l’identification des allergies cliniquement pertinentes à la noisette et à la noix, en particulier chez les patients non détectés par les marqueurs actuels des protéines destockage.
Allergie à la noisette
  • Cor a 11 et Cor a 16 sont associés à des réactions systémiques et anaphylactiques, notamment chez les enfants, et permettent de différencier une sensibilisation primaire à la noisette d’un syndrome d’allergie orale lié au pollen de bouleau.8, 11, 12, 14
  • Dans une cohorte de 106 patients, 19 % présentaient une sensibilisation exclusive à Cor a 11 ou Cor a 16 tout en étant négatifs pour les autres allergènes moléculaires. Par ailleurs, 53 % des patients négatifs pour Cor a 14 présentaient une sensibilisation à Cor a 11 et/ou Cor  a  16, soulignant leur complémentarité diagnostique. 10, 14
Allergie aux noix
  • Jug r 2 et Jug r 6 sont associés à des réactions modérées à sévères indépendamment de la sensibilisation aux pollens.2, 13
  • Jug r 6 est une viciline majeure impliquée dans la réactivité croisée IgE entre plusieurs fruits à coque et graines, tandis que Jug r 2 est associé à des cas confirmés d’anaphylaxie, y compris chez des patients monosensibilisés.13, 15, 16
  • Notamment, 63 % des patients négatifs pour Jug r 1 présentent une sensibilisation à Jug r 2 et/ou Jug r 6, ce qui démontre leur valeur ajoutée pour l’identification des patients à haut risque.10
Amélioration de la sensibilité diagnostique
Associée aux protéines moléculaires de stockage établies (Jug r 1, Cor a 9, Cor a 14), l'inclusion de Cor a 11, Cor a 16, Jug r 2 et Jug r 6 offre une couverture moléculaire plus complète de la sensibilisation aux protéines de stockage de la noix et de la noisette.
Ces résultats s’alignent avec les recommandations internationales préconisant l’utilisation du diagnostic moléculaire en complément des tests aux extraits allergéniques, afin d’identifier les sources allergéniques cliniquement significatives et d’orienter la prise en charge des patients. 17
Implications cliniques : ce que cela implique pour la prise en charge des patients
Un bilan élargi combinant les allergènes moléculaires et les extraits allergéniques offre aux cliniciens une vision plus précise du profil de risque du patient et contribue à des décisions de prise en charge allergologique plus sûres et mieux éclairées :
  • Permet de différencier une allergie primaire à la noix et à la noisette d’une réactivité croisée liée aux pollens, aidant ainsi les cliniciens à identifier les patients à risque de réactions systémiques.
  • Permet d’identifier plus précocement les patients à haut risque, y compris ceux pouvant présenter des résultats négatifs aux marqueurs actuels des protéines de stockage et qui sont sensibilisés uniquement aux vicilines.
  • Permet d’orienter les décisions concernant les tests de provocation orale en clarifiant en amont les profils de sensibilisation, réduisant ainsi les épreuves inutiles et améliorant la sécurité des patients.
  • Permet d’adapter les conseils diététiques de manière ciblée et de mettre en place une préparation aux situations d’urgence fondée sur les données probantes, notamment pour déterminer l’indication d’une prescription d’adrénaline ou de mesures d’éviction stricte.11, 12
En résumé, ces nouveaux allergènes moléculaires de type viciline contribuent à une prise en charge des allergies plus sûre et personnalisée, à toutes les étapes du parcours de soins.
Un panel élargi : vers une précision diagnostique accrue
Thermo Fisher Scientific propose désormais quatre nouveaux allergènes moléculaires de type viciline, qui enrichissent de manière significative le diagnostic moléculaire des allergies à la noix et à la noisette.
Description du produit
Code de l’allergène
Référence de l’article
Code-barres
Allergène ImmunoCAP f448,
Allergène moléculaire Jug r 2, noix
f448
14-6153-01
EU4
Allergène ImmunoCAP f456,
Allergène moléculaire Jug r 6, noix
f456
14-6154-01
EU5
Allergène ImmunoCAP f455,
Allergène moléculaire Cor a 11, noisette
f455
14-6155-01
EU6
Allergène ImmunoCAP f457,
Allergène moléculaire Cor a 16, noisette
f457
14-6156-01
EU7
Positionnement dans le diagnostic des allergies moléculaires
Ces allergènes moléculaires de type viciline s’intègrent parfaitement dans le cadre diagnostique moléculaire établi de Thermo Fisher Scientific18, qui couvre plusieurs familles de protéines cliniquement pertinentes.
  • Profilines : les molécules profilines ImmunoCAP (p. ex. Bet v 2, Phl p 12) permettent d’identifier les réactivités croisées pollen–aliments associées à des profils de sensibilisation larges, souvent de faible intensité.
  • Protéines PR-10 : les molécules PR-10 ImmunoCAP (p. ex. Bet v 1, Mal d 1, Cor a 1) permettent de mettre en évidence des sensibilisations thermolabiles, généralement associées au syndrome d’allergie orale.
  • Protéines de transfert des lipides (Lipid Transfer Proteins, LTP) : les marqueurs LTP ImmunoCAP (p. ex. Jug r 3, Pru p 3, Cor a 8) permettent de détecter des allergènes stables associés à un risque accru de réactions systémiques.
  • Protéines de stockage (albumin 2S, globuline 7S, globuline 11S) : les protéines moléculaires de stockage ImmunoCAP sont essentielles pour évaluer le risque d’allergie alimentaire cliniquement significative, ces protéines stables étant fortement associées à des réactions persistantes et potentiellement sévères. En particulier, les globulines 7S (vicilines) constituent une famille clé de protéines de stockage dans les fruits à coque. L’ajout de Cor a 11 et Cor a 16 complète la couverture des protéines de stockage 2S et 11S de la noisette, tandis que Jug r 2 et Jug r 6 assurent une couverture complète des protéines de stockage de type viciline de la noix, renforçant ainsi la résolution moléculaire pour la stratification du risque dans les allergies à la noisette et à la noix.
Conclusion
Le diagnostic des allergies aux fruits à coque nécessite une grande précision, ainsi qu’une quantification, une sensibilité et une spécificité élevées. Avec l’introduction de Jug r 2, Jug r 6, Cor a 11 et Cor a 16, Thermo Fisher Scientific enrichit le profil des protéines de stockage de la noix et de la noisette et comble des lacunes diagnostiques importantes. Ces avancées renforcent la confiance dans la prise de décision clinique et favorisent une prise en charge des allergies plus sûre et personnalisée, tant en pratique spécialisée en allergologie qu’au sein des laboratoires de diagnostic.
Bibliographie
  1. McWilliam VL, et al. Prevalence and natural history of tree nut allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2020;124(5):466–472.
  2. Lyons SA, et al. Walnut allergy across Europe: Distribution of allergen sensitization patterns and prediction of severity. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):225–235.e10.
  3. Costa J, et al. Walnut allergens: molecular characterization, detection and clinical relevance. Clin Exp Allergy. 2014;44(3):319–341.
  4. Burney PG, et al. The prevalence and distribution of food sensitization in European adults: The GA²LEN survey. Allergy 2014;69:365–371.
  5. Costa J, et al. Hazelnut Allergens: Molecular Characterization, Detection, and Clinical Relevance. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(15):2579–2605.
  6. Brough HA, et al. Defining challenge-proven coexistent nut and sesame seed allergy: A prospective multicenter European study. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(4):1231–1239.
  7. Grabenhenrich L, et al. Anaphylaxis in children and adolescents: The European Anaphylaxis Registry. J Allergy Clin Immunol. 2016; 137:1128–1137.
  8. Faber MA, et al. Cor a 14: missing link in the molecular diagnosis of hazelnut allergy? Int Arch Allergy Immunol. 2014;164(3):200–206.
  9. Elizur A, et al. Clinical and molecular characterization of walnut and pecan allergy (NUT CRACKER Study). J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(1):157-165.e2.
  10. Lidholm J, et al. EAACI Congress 2025; Poster D2.24.
  11. Borres MP, et al. Recent advances in diagnosing and managing nut allergies with focus on hazelnuts, walnuts, and cashew nuts. World Allergy Organ J. 2022;15(4):100641.
  12. Dramburg S, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34 (Suppl 28):e13854.
  13. Pastorello EA, et al. Lipid transfer protein and vicilin are important walnut allergens in patients not allergic to pollen. J Allergy Clin Immunol. 2004;114(4):908–914.
  14. Mattsson L, et al. A new vicilin-like allergen in hazelnut giving rise to a spectrum of IgE-binding low-molecular-weight N-terminal fragments. Clin Exp Allergy. 2022;52(10):1208–1212.
  15. Dubiela P, et al. Jug r 6 is the allergenic vicilin present in walnut responsible for IgE cross-reactivities to other tree nuts and seeds. Sci Rep. 2018;8(1):11366.
  16. Hausmann O, et al. Anaphylaxis to walnut with monosensitization to vicilin Jug r 2: case report. EAACI Congress 2023. Poster 100382.
  17. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy 2023 Dec;78(12):3057–3076.
  18. Thermo Fisher Scientific. ImmunoCAP™ test algorithms – Pocket Guides. Thermo Fisher 2025 (ou dernière édition). Disponible à l’adresse suivante : https://corporate.thermofisher.com/content/dam/phadia/library/en/Immunocap-testing-algorithm-pocket-guides.pdf.