ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Interprétation des résultats des tests pour les allergies alimentaires
Article
Food allergy
Date de publication : janvier 2026
Revue médicale réalisée par : 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes, touchant jusqu’à 250 millions de personnes dans le monde,1 mais elles restent sous-diagnostiquées en soins primaires. Cela expose les patients à un risque de diagnostic erroné, d’éviction alimentaire inutile ou, dans les cas les plus graves, d’anaphylaxie.
Les soins primaires constituent souvent le premier point de contact pour les patients présentant des symptômes évocateurs d’une allergie alimentaire,2 d’où l’importance pour les médecins de suivre une approche structurée et conforme aux recommandations lors de l’évaluation de ces situations.
Comment choisir le bon test
Un diagnostic précis de l’allergie alimentaire commence par l’anamnèse. Celle-ci doit inclure :3
  • Réactions inexpliquées ou événements indésirables après une exposition
  • Antécédents d’inconfort, d’anxiété ou d’éviction liés à l’alimentation
  • Régimes auto-restrictifs ou le recours à des conseils trouvés en ligne
  • Symptômes gastro-intestinaux, cutanés ou respiratoires récurrents
Ces éléments permettent d’identifier les patients susceptibles de bénéficier d’explorations complémentaires.
Le choix du test est déterminant5
Choisir le bon test est particulièrement important, car si 35 % des patients déclarent souffrir d’une allergie alimentaire, seuls 3,5 % présentent une véritable allergie, cliniquement confirmée. Des explorations excessives sans contexte clinique risquent d'ajouter de la confusion plutôt que de la clarté.5
Dosage sanguin des IgE spécifiques
Les tests ImmunoCAP™ d’extraits allergéniques sont généralement adaptés en soins primaires, seuls ou en complément des tests cutanés.
Diagnostic moléculaire (CRD)
Il offre une vision précise et ciblée de la sensibilisation allergénique, aidant les cliniciens à prendre des décisions personnalisées en toute confiance. Conformément aux recommandations de l’EAACI/AAAAI*, le diagnostic moléculaire (CRD) favorise une prise en charge fondée sur les données probantes lorsqu’une compréhension plus approfondie s’impose. 
Eviter les panels de dépistage trop larges
La prescription de panels larges et non sélectifs sans justification clinique n’est pas recommandée par les recommandations actuelles de l’EAACI*. Les tests non sélectifs incluant un grand nombre d’allergènes augmentent le risque de faux positifs cliniquement non pertinents.4
Principes fondamentaux d’interprétation
Lors de l’interprétation des résultats des tests d’allergie alimentaire, il est essentiel de toujours tenir compte de l’anamnèse et des symptômes du patient. Les principes suivants constituent des repères pratiques pour orienter la décision clinique, et non des règles strictes. Les tests ne représentent qu’un élément du processus diagnostique et doivent être utilisés pour clarifier, et non compliquer, la prise en charge.
Les résultats positifs doivent toujours être interprétés à la lumière des symptômes du patient afin de confirmer une allergie clinique.
La détection d’IgE traduit une sensibilisation, mais celle-ci ne suffit pas à elle seule pour poser un diagnostic. La corrélation avec l’histoire clinique est indispensable pour distinguer une véritable allergie clinique d’une sensibilisation asymptomatique ou d’une réactivité croisée.
Le diagnostic moléculaire peut améliorer la spécificité.
Le diagnostic moléculaire (CRD) permet de préciser si la sensibilisation est primaire ou liée à une réactivité croisée, et d’estimer la sévérité potentielle des réactions. Selon les recommandations de l’EAACI, le dosage des IgE spécifiques est particulièrement bien établi pour certains allergènes à haut risque tels que l’arachide (Ara h 2), la noisette (Cor a 14) et la noix de cajou (Ana o 3), bien que d’autres composants puissent également apporter des informations diagnostiques utiles.6
Les valeurs quantitatives ont leur importance.
Les concentrations quantitatives d’IgE apportent des informations précieuses sur l’intensité de la sensibilisation. Toutefois, les seuils de réactivité clinique varient selon les allergènes et les individus et doivent être interprétés dans leur contexte. Plus le taux d’IgE spécifiques est élevé, plus le risque d’allergie symptomatique est important.7
Un résultat négatif n’exclut pas totalement la possibilité d’une allergie
Un test négatif des IgE spécifiques réduit la probabilité d’une allergie, mais ne permet pas de l’exclure formellement. Cela peut se produire si l’allergène testé n’est pas inclus dans le panel, si la réaction n’est pas médiée par les IgE ou si le test utilisé manque de sensibilité. Les tests ImmunoCAP d’extraits allergéniques sont très sensibles et constituent une base fiable pour l’évaluation.
Une interprétation globale des résultats de tests d’IgE spécifiques est essentielle.
Dans une étude de cas illustrative, nous suivons Tim, un jeune garçon initialement diagnostiqué avec une allergie à l’arachide qui a fortement impacté sa vie. Une réévaluation plus approfondie a révélé une sensibilisation à l’allergène de l’arachide de 1,6 kUA/l et une sensibilisation à l’allergène Ara h 8 de 2,79 kUA/l.
La sensibilisation de Tim à Ara h 8 est associée soit à l’absence de réaction, soit à des réactions localisées, comme des démangeaisons et des picotements de la bouche et des lèvres, mais à un faible risque de réaction systémique. Tim pourrait être en fait sensibilisé au pollen de bouleau, qui présente une réactivité croisée et réagit de manière similaire à Ara h 8. Par ailleurs, Tim ne présente aucune sensibilisation détectable aux quatre protéines de stockage de l’arachide associées à des réactions sévères.8,9,10
Sensibilisation asymptomatique
Lorsque des IgE spécifiques sont détectables mais que le patient ne présente aucun symptôme lors de l’exposition en situation réelle à l’allergène, on parle de sensibilisation asymptomatique ou de positivité cliniquement non pertinente. 
Pourquoi la sensibilisation asymptomatique survient-elle ?
  • Sensibilisation de faible intensité : Les méthodes de test modernes permettent de détecter de très faibles concentrations d’IgE. Bien que mesurables, ces niveaux peuvent être insuffisants pour entraîner un effet clinique. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les enfants atteints de dermatite atopique, qui peuvent présenter des sensibilisations alimentaires de faible intensité sans symptômes associés.
  • Réactivité croisée : Les anticorps de type IgE peuvent reconnaître des protéines similaires présentes dans des sources non apparentées. Par exemple, une personne sensibilisée au pollen de bouleau peut présenter un test positif à la pomme tout en la tolérant sans réaction.
  • Liaison non spécifique ou artefacts techniques : Dans de rares cas, des facteurs liés à la technique peuvent générer des signaux sans lien avec une véritable sensibilisation.
En résumé, un résultat positif en l’absence de symptômes cliniques ne permet pas de confirmer une allergie. Il est essentiel d’interpréter les résultats à la lumière de l’histoire clinique du patient.
La sensibilité du test est déterminante
Un résultat négatif rend une allergie alimentaire moins probable, en particulier lorsqu’il est obtenu avec un test très sensible tel que le test ImmunoCAP™ d’IgE spécifiques, capable de détecter même de faibles taux d’IgE.
Si les symptômes persistent malgré un résultat négatif, l’allergène responsable peut ne pas avoir été identifié. Une réévaluation de l’histoire clinique du patient et de ses expositions possibles peut aider à orienter la suite de la prise en charge.
Causes possibles de symptômes persistants malgré un test négatif :
  • L’allergène testé n’inclut pas le déclencheur.
  • Les IgE sont présentes mais à un niveau trop faible pour être détectées.
  • La réaction n’est pas médiée par les IgE.
Un résultat négatif ne doit pas conduire à exclure systématiquement la possibilité d’une allergie, en particulier lorsque l’histoire clinique évoque fortement une réaction. Dans ces situations, des méthodes diagnostiques complémentaires, notamment des tests de confirmation ou un test de provocation orale, peuvent être nécessaires.
Quand orienter vers un spécialiste
Certaines situations nécessitent l’avis d’un spécialiste afin de garantir la sécurité du patient et une prise en charge adaptée.
Une orientation doit être envisagée lorsque :2
  • Les résultats des tests sont incertains ou contradictoires.
  • Une allergie alimentaire sévère ou une anaphylaxie est suspectée.
  • Une immunothérapie est envisagée dans la stratégie thérapeutique.
  • Il existe une polysensibilisation complexe (plusieurs résultats positifs pour différents groupes d’allergènes).
  • Une exploration diagnostique complémentaire, telle qu’une épreuve de provocation orale, est nécessaire.
  • Les symptômes ne sont pas contrôlés par la prise en charge en soins primaires.
Un médecin avec une patiente
La collaboration avec des spécialistes permet d’assurer une interprétation précise des résultats, de réduire le risque d’évictions alimentaires inutiles et d’optimiser la prise en charge des patients présentant des profils allergiques complexes.
Une interprétation claire pour de meilleurs résultats
Une interprétation précise des résultats est tout aussi importante que la prescription du test en lui-même.
Adoptez une approche structurée :6
  1. Commencer par une anamnèse ciblée incluant les symptômes et les expositions du patient.
  2. Choisir le test approprié en fonction de cette anamnèse.
  3. Interpréter les résultats avec rigueur en distinguant une allergie réelle d’une sensibilisation asymptomatique ou d’une réactivité croisée.
  4. Orienter vers un spécialiste lorsque les résultats sont complexes, incertains ou impliquent des décisions à fort enjeu.
Restez pragmatique. Utilisez les résultats des tests pour confirmer une allergie réelle, éviter les évictions alimentaires inutiles et intervenir plus précocement avec assurance.
Découvrez davantage de ressources et de supports pédagogiques sur l’évaluation des allergies alimentaires en soins primaires.
* L’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) et l’Académie américaine d’allergologie, d’asthme et & d’immunologie (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, AAAAI) sont des organisations internationales de référence dédiées à l’avancement de la recherche, de la formation et des soins cliniques en allergologie et en immunologie.
Bibliographie
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013.
  2. Demoly P, et al. Development of algorithms for the diagnosis and management of acute allergy in primary practice. World Allergy Organ J. 2019;12(3):100022.
  3. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: Diagnosis and management of food allergy.Allergy. 2014;69(8):1008–1025.
  4. Portnoy JM. Appropriate allergy testing and interpretation. Mo Med. 2011;108(5);339–343. (p. 342).
  5. Onyimba F, et al. Food Allergies and intolerances: a clinical approach to the diagnosis and management of adverse reactions to food. Clin Gastro Hepatol. 2021:1–11.
  6. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. Janv. 2025;80(1):14–36.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. Juin 2000;105(6 Pt 1):1077–84.
  8. Asarnoj A, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468–472.
  9. Peeters KA, et al. Does skin prick test reactivity to purified allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108–115. 
  10. Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189–1195.