ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Comprendre la réactivité croisée dans l’allergie alimentaire
Article
Food allergy
Date de publication : janvier 2026
Revue médicale réalisée par : 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Pour les médecins généralistes, confirmer une allergie alimentaire repose autant sur l’interprétation des résultats que sur le choix des tests appropriés. L’une des principales difficultés face aux résultats des tests est la possibilité d’une réactivité croisée, qui survient lorsque des protéines présentes dans différents aliments (ou entre des aliments et d’autres sources, comme les pollens) partagent des structures similaires, conduisant le système immunitaire à les confondre. 1
Cela peut entraîner :
  • Une éviction alimentaire inutile, compliquant la vie quotidienne2
  • Un surdiagnostic, conduisant à des interventions ou traitements inutiles2
  • Une sous-estimation des risques, pouvant retarder un diagnostic et une prise en charge appropriés2
  • De l’anxiété et une diminution de la qualité de vie pour les patients et leurs familles
L’objectif de cet article est de fournir aux professionnels de santé en soins primaires un cadre clair et fondé sur les données probantes pour distinguer une réactivité croisée d’une véritable allergie.
Reconnaître la réactivité croisée allergénique
La réactivité croisée survient lorsque les anticorps IgE du système immunitaire reconnaissent des protéines ayant des structures similaires ou des liens biologiques, conduisant l’organisme à réagir comme s’il s’agissait de la même substance. 1
  • Les protéines à réactivité croisée peuvent se rencontrer au sein de groupes apparentés, comme l’arachide et les fruits à coque.3
  • Elles peuvent également relier des groupes sans lien entre eux, comme le pollen de bouleau et la pomme.3
L’interprétation d’une réactivité croisée nécessite une mise en contexte clinique, car une sensibilisation à elle seule ne permet pas de confirmer une allergie. Lors de l’analyse des résultats, il convient de garder à l’esprit que :
  • une sensibilisation (résultat positif aux IgE) n’est pas synonyme d’allergie clinique (symptômes en situation réelle).5
  • Un patient peut présenter des IgE détectables tout en restant totalement asymptomatique lors de l’exposition.5
Cette distinction est essentielle en médecine de première intention. Sans elle, des patients pourraient être incorrectement étiquetés comme allergiques à des aliments qu’ils peuvent consommer sans risque.
Profils courants de réactivité croisée que les médecins généralistes doivent connaître
Syndrome pollen-aliment :
Les principaux allergènes du pollen de bouleau présentent des similitudes structurales avec ceux de la pomme, de la noisette, du soja ou de la carotte, entre autres.4 Un patient sensibilisé au pollen de bouleau peut donc avoir un test positif pour ces aliments, tout en les tolérant sans symptômes ou, dans certains cas, en ne présentant que des réactions légères telles que des démangeaisons buccales.
Au sein des groupes alimentaires :
  • Fruits à coque : la noix, la noix de pécan et la noisette constituent un groupe de fruits à coque fortement réactifs entre eux. La noisette, la noix de cajou, la noix du Brésil, la pistache et l’amande forment un autre groupe de fruits à coque à réactivité croisée modérée.6
  • Arachide et fruits à coque : bien que l’arachide soit une légumineuse, 20 à 30 % des patients allergiques à l’arachide réagissent également à au moins un fruit à coque.7
  • Crustacés et mollusques : il existe un degré élevé de réactivité croisée entre les crustacés (crevette, crabe, homard, écrevisse). Le risque est plus faible entre crustacés et mollusques (palourdes, huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules).8
Approche pratique pour les médecins généralistes
Lorsqu’une réactivité croisée est suspectée, une approche claire et progressive peut vous aider à déterminer ce qui est cliniquement pertinent et à éviter des tests inutiles ou des restrictions alimentaires injustifiées pour les patients.
Étape 1 : commencer par l’anamnèse
Interroger le patient sur les expositions réelles et les symptômes, notamment :
  • l’aliment a-t-il été consommé ou le patient a-t-il simplement été en contact rapproché ?
  • Une réaction est-elle survenue ?
  • Combien de temps après l’ingestion les symptômes sont-ils apparus ?
L’anamnèse reste l’outil le plus précieux pour distinguer une sensibilisation d’une véritable allergie.
Étape 2 : prescrire des tests ciblés
Utiliser des tests d’extraits allergéniques, guidés par l’histoire clinique du patient. Éviter les panels non ciblés, qui augmentent le risque de faux positifs. Lorsque l’anamnèse oriente vers un allergène suspect, ne prescrire que le ou les tests spécifiques correspondants.
Une fois les hypothèses restreintes grâce à l’anamnèse et au contexte clinique, privilégier les tests d’IgE spécifiques d’extraits allergéniques. Enfin, en cas de suspicion de réactivité croisée, envisager un diagnostic moléculaire (CRD) plutôt que des panels non ciblés.9
Étape 3 : Savoir quand orienter ou approfondir
Envisager des examens complémentaires et/ou une orientation vers un allergologue dans les situations suivantes :10
  • Cas sévères ou complexes, tels qu’anaphylaxie, résultats incertains ou contradictoires, positivité pour plusieurs groupes alimentaires
  • Des résultats peu clairs ou des sensibilisations multiples compliquant l’interprétation et les décisions de prise en charge.
  • Nécessité de diagnostics ou traitements avancés, tels que des tests de provocation orale ou une immunothérapie, devant être réalisés sous la supervision d’un allergologue.
  • Impact significatif sur la santé ou la qualité de vie, tel que des restrictions alimentaires larges altérant la nutrition ou provoquant de l’anxiété.
Une démarche pratique à adopter
La réactivité croisée est fréquente, en particulier chez les patients allergiques aux pollens, mais elle n’est pas toujours cliniquement pertinente. 5 Un résultat IgE positif pour plusieurs aliments reflète souvent des structures protéiques communes plutôt qu’une véritable allergie.
Une éviction alimentaire injustifiée comporte des risques réels, et le surdiagnostic ou une mauvaise interprétation peuvent accroître l’anxiété, restreindre inutilement l’alimentation et entraîner des troubles nutritionnels, notamment chez l’enfant. 11
Une approche structurée permet de gagner en clarté :
  1. Commencer par l’anamnèse et les symptômes du patient.
  2. Poursuivre avec des tests appropriés.
  3. Reconnaître les profils courants de réactivité croisée.
  4. Orienter vers un allergologue lorsque la situation dépasse le cadre des soins primaires.
En comprenant la réactivité croisée des allergènes, les professionnels de santé en médecine générale sont mieux à même de fournir des recommandations pratiques et des outils d’aide à la décision, renforçant leur confiance dans l’interprétation des tests et la gestion de ces situations en pratique quotidienne.
Découvrez des ressources pour renforcer l’évaluation des allergies alimentaires en soins primaires.
Bibliographie
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 (Suppl 23):1–250.
  2. Cox AL, et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S, et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33–46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH, et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291–307.
  6. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Jul;95(1):45–52.
  7. McWilliam V, et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. 2015 Sep;15(9):54.
  8. Gelis S, et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY, et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. déc. 2011;17 Suppl 17:S447-59.
  11. Kotchetkoff ECA, et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65–S73.