發佈時間: 2025 年 2 月
醫學審查者:
Magnus Borres,醫學事務總監
您認為這是過敏症狀嗎? 是時候檢測了。 您是否知道有一種檢測可用於幫助您進行過敏診斷?
出現打噴嚏、眼睛癢和流鼻水等症狀的病人,不僅希望從您這裡獲得答案,更期盼能得到緩解。
然而,僅憑症狀與病史可能不足以知曉根本原因——原因是家裡新來的小狗還是戶外高濃度的花粉呢? 原因可能是其寢具中有塵蟎,也可能是對黴菌或蟎蟲過敏?
底線是: 特異性 lgE 血液檢測是一種確定什麽是其症狀原因的方便、準確方法。
以下是基層照護中對患者症狀進行檢測的四個原因:
1. 改善患者生活品質
雖然鼻炎症狀並非基層照護中所見到的最令人擔憂症狀,但它們顯著影響個人的生活品質。 1如果不予治療,過敏性鼻炎可能促成過敏性氣喘。 2
2. 實現診斷明確,以便針對性治療
幫助患者確定其症狀是否為 lgE 介導或不能輔助您診斷。 過敏性鼻炎與非過敏性鼻炎之間症狀重疊,這使得難以僅憑病史與身體檢查就診斷出哪種疾病一直造成症狀。 3
想一想:
高達 80% 的過敏患者對一種以上過敏原敏感,從而特異性 lgE 檢測過對有效治療至關重要。 3
3. 善用IgE陰性結果的價值
特異性 lgE 血液檢查陰性結果中也蘊含力量。 4陰性結果顯示需要進一步檢查類似過敏症狀的潛在原因。 特異性 lgE 血液檢查結果陰性的患者可能需要避開過敏原及/或服用對症藥物如抗組織胺藥,這些對症藥物可能費錢、或許無效並可能引起副作用。 3
快速洞悉:
在一項研究中,大約 65% 經診斷患有過敏性鼻炎並開具了抗組織胺藥的患者出現並非歸因於過敏的症狀。 5
特異性 lgE 血液檢測陰性結果可能引起:
- 進一步調查
- 適當避開過敏原
- 抗組織胺藥物上花費更少
4. 提升基層醫療過敏管理
基層醫療中的過敏管理至關重要。 3基當非處方藥物無效時,病人通常會首先求助於基層醫療。 這給臨床醫生提供一個機會,幫助患者識別影響其生活與健康的特定過敏原。
使用 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測針對患者的呼吸道症狀採取行動
如有疑問,檢測並掌握主動權 。 ImmununoCAP™ 特異性 lgE 血液檢測可透過以下方式幫助您全面了解患者的疑似過敏情況:
1. 準確識別患者中具體的過敏原致敏狀況以幫助確認過敏。 6
2. 受測過敏原的可量化結果可以在患者有臨床表現的背景下幫助指導鼻炎與氣喘管理。 3
3. 利用 lmmunoCAP 特異性 lgE 檢測,這種檢測被視為體外過敏診斷的黃金標準,7 得到 4,000 多篇科學論文支持。8