ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Evidencia emergente sobre el papel de la determinación de anticuerpos antiendomisio (EMA) en el diagnóstico de la enfermedad celíaca
Article
Celiac disease
Publicado: julio de 2026
Revisión de aspectos médicos a cargo de: 
Mercè Tena Campos, responsable de Asuntos Científicos
Evidencia que respalda estrategias simplificadas de diagnóstico serológico en pacientes con resultados positivos de IgA anti-tTG
La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía crónica inmunomediada en la que un diagnóstico preciso y oportuno resulta esencial para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.1 Los anticuerpos IgA frente a la transglutaminasa tisular (tTG-IgA) están ampliamente reconocidos como el principal marcador serológico de la EC debido a su elevado rendimiento diagnóstico.2–4
Aunque algunas guías diagnósticas siguen recomendando la determinación de EMA como prueba confirmatoria,2–4 especialmente en casos dudosos, las evidencias más recientes sugieren que aporta un valor diagnóstico adicional limitado cuando los resultados de tTG-IgA ya son positivos.5–7
La práctica clínica debe seguir ajustándose a las guías regionales aplicables y a los estándares asistenciales locales.
Un estudio reciente publicado en Frontline Gastroenterology evaluó la utilidad clínica de la determinación de EMA junto con tTG-IgA y observó un beneficio diagnóstico incremental limitado tanto en pacientes con resultados dudosos como en aquellos con resultados positivos de tTG-IgA.8
Principales hallazgos de Yau et al., Frontline Gastroenterology (2026)
Cohorte retrospectiva de 554 pacientes con EC y 33 pacientes sin EC a quienes se determinó tanto tTG-IgA como EMA antes del diagnóstico:8
profesional sanitario con un paciente
  • La determinación de EMA mostró una sensibilidad y una especificidad bajas en pacientes con resultados dudosos de la prueba EliA™ Celikey tTG-IgA (7–10 EliA U/ml).
  • No se observó una asociación estadísticamente significativa entre el estado de EMA y la enfermedad celíaca confirmada mediante biopsia en la cohorte con resultados dudosos (p = 0,7341).
  • En los pacientes con resultados positivos de tTG-IgA (>10 EliA U/ml), la determinación de EMA aportó una utilidad clínica mínima debido a la elevada concordancia con la positividad de tTG.
  • El 61 % (14/23) de los pacientes con EMA negativo y tTG-IgA positivo seguían presentando enfermedad celíaca confirmada.
  • Los autores concluyeron que la determinación sistemática de EMA podría no mejorar la toma de decisiones diagnósticas cuando el resultado de tTG-IgA ya es positivo.
«La EMA mostró una baja sensibilidad en los casos dudosos y no aportó valor diagnóstico cuando la tTG era positiva».
Los anticuerpos IgA frente a la transglutaminasa tisular siguen siendo el principal marcador serológico de la EC
Numerosos estudios internacionales y revisiones de guías respaldan el elevado rendimiento diagnóstico de los ensayos de IgA anti-tTG en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. 
La evidencia que respalda la determinación de tTG-IgA incluye:
  • Alta sensibilidad tanto en población pediátrica como adulta.1–3
  • Elevado valor predictivo con títulos altos.5,6,9,10
  • Respaldo a estrategias diagnósticas sin biopsia en poblaciones seleccionadas de pacientes.3,6,10,11
  • Formatos de ensayo objetivos y estandarizados comercialmente, adecuados para laboratorios de rutina y de alto rendimiento.5,9
  • Con títulos elevados, la concordancia entre tTG-IgA y EMA es alta, situándose en torno al >98 %.5,11,12
El estudio de Yau et al. refuerza aún más las evidencias previas que sugieren que la determinación de EMA puede aportar un beneficio incremental limitado cuando ya se dispone de una determinación fiable de tTG-IgA.8
Aspectos operativos de la determinación de EMA
Históricamente, la determinación de EMA se ha considerado altamente específica para la enfermedad celíaca; sin embargo, se han descrito diversas limitaciones prácticas y analíticas.
Entre las limitaciones publicadas de la determinación de EMA se incluyen:
  • Necesidad de personal altamente especializado2,5,9
  • Variabilidad entre observadores1,6,9
  • Mayor carga de trabajo y menor grado de automatización que los ensayos de tTG basados en FEIA3,9
  • Coste elevado y necesidad de utilizar sustratos tisulares especializados2,9
Yau et al. también señalaron que muchos laboratorios han reducido o abandonado la determinación rutinaria de EMA debido a la complejidad del flujo de trabajo y a su limitado valor diagnóstico incremental.8
Soluciones automatizadas EliA para el diagnóstico de la enfermedad celíaca
El portafolio EliA para enfermedad celíaca, disponible en los Phadia Laboratory Systems, permite implantar flujos de trabajo estandarizados y automatizados para el diagnóstico serológico de la enfermedad celíaca.
Los ensayos disponibles incluyen:
  • Ensayo EliA™ Celikey IgA
  • Ensayo EliA™ Celikey IgG
  • Ensayo EliA™ GliadinDP IgA
  • Ensayo EliA™ GliadinDP IgG
Entre las características de los ensayos EliA FEIA destacan:
  • Procesamiento automatizado
  • Resultados cuantitativos objetivos
  • Amplia gama de instrumentos y capacidades
  • Integración en los sistemas Phadia™ Laboratory Systems
El ensayo EliA Celikey IgA utiliza antígeno recombinante humano de transglutaminasa tisular y establece las siguientes categorías:13
  • Negativo: <7 EliA U/ml
  • Indeterminado: 7–10 EliA U/ml
  • Positivo: >10 EliA U/ml
Respaldando vías diagnósticas basadas en la evidencia
A medida que evolucionan las estrategias diagnósticas de la enfermedad celíaca, las evidencias más recientes respaldan el valor de flujos de trabajo serológicos simplificados centrados en determinaciones de IgA anti-tTG de alta calidad.3,9
Las evidencias recientes aportadas por Yau et al. se suman al creciente conjunto de publicaciones que evalúan la utilidad clínica incremental de la determinación de EMA en pacientes con resultados positivos de tTG-IgA.8
Thermo Fisher Scientific mantiene su compromiso de ofrecer a los laboratorios soluciones diagnósticas estandarizadas y basadas en la evidencia que contribuyan al diagnóstico de la EC, en consonancia con las guías regionales y los estándares asistenciales.
profesional sanitario con un paciente
Consulta el resumen del artículo
Referencias bibliográficas
  1. Sheppard AL, et al. Systematic review with meta-analysis: the accuracy of serological tests to support the diagnosis of coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2022;55(5):514-527. 
  2. Husby S, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156. 
  3. Al-Toma A, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease 2025 Updated Guidelines on the Diagnosis and Management of Coeliac Disease in Adults. Part 1: Diagnostic Approach. United European Gastroenterol J. 2025;13(10):1855-1886. 
  4. Rubio-Tapia A, et al. American College of Gastroenterology Guidelines Update: Diagnosis and Management of Celiac Disease. Am J Gastroenterol. 2023;118(1):59-76. 
  5. Ben-Tov A, et al. Endomysial antibodies or anti-tissue transglutaminase type 2 IgA antibodies as a confirmatory test in children with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2025;80(1):147-150. 
  6. Ciacci C, et al. Serum anti-tissue transglutaminase IgA and prediction of duodenal villous atrophy in adults with suspected coeliac disease without IgA deficiency (Bi.A.CeD): a multicentre, prospective cohort study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023;8(11):1005-1014. 
  7. Brown SD, et al. Is there utility in testing IgA-endomysial antibodies in patients with weak-positive or equivocal IgA-tissue transglutaminase antibodies in the diagnosis of coeliac disease? A critique of current NICE guidance (NG20). Ann Clin Biochem. 2026;63(1):32-39. 
  8. Yau A, et al. Anti-endomysial antibody detection is of no benefit as an adjunct to IgA anti-tissue transglutaminase antibodies in the serological diagnosis of coeliac disease. Frontline Gastroenterol. 2026;17:e103344. 
  9. Penny HA, et al. Progress in the serology-based diagnosis and management of adult celiac disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;14(3):147-154. 
  10. Penny HA, et al. Accuracy of a no-biopsy approach for the diagnosis of coeliac disease across different adult cohorts. Gut. 2021;70(5):876-883. 
  11. Werkstetter KJ, et al. Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice. Gastroenterology. 2017;153(4):924-935. 
  12. Ezra S, et al. B-062 A Self-Imposed Gray Area? Analysis of Anti-Tissue Transglutaminase and Anti-Endomysial Antibody Discordance in a Celiac Disease Screening Serology Testing Algorithm. Clin Chem. 2023;69(Suppl 1):hvad097.402. 
  13. EliA Celikey IgA Directions for Use. 2025; 250-5517-026 / UK.